Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
450-11G-8A-5E, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
IF
Citations:
2
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
450-11G-8A-5E, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunofluorescence: suitable
isotype
IgG2b
shipped in
wet ice
Application
IFA w stosunku 1:1000. Rozcieńczyć buforem o pH 7,5-8,0 zawierającym białko lub innym środkiem stabilizującym. Końcowe rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Przeciwciało anty-Coxsackievirus A9, klon 450-11G-8A-5E jest przeciwciałem przeciwko Coxsackievirus A9 do stosowania w IF.
Research Category
Infectious Diseases
Infectious Diseases
Research Sub Category
Infectious Diseases - Viral
Infectious Diseases - Viral
Biochem/physiol Actions
Reaguje z wirusem Coxsackie A9. Neutralizuje wirus Coxsackie A9 szczep Griggs w mianie 1:112.
Physical form
Wodobrzusze
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C przez okres do 12 miesięcy w wygodnych podwielokrotnościach. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany