Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32160702
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
7A8.1, monoclonal
Species reactivity:
mouse, human
Application:
ICC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócantibody form
ascites fluid
Quality Segment
clone
7A8.1, monoclonal
species reactivity
mouse, human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
Physical form
Białko rdzenia p24. Nie zaobserwowano reaktywności krzyżowej z innymi białkami HIV.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C Unikać wielokrotnych cykli zamrażania-rozmrażania.
Other Notes
p24 wyizolowany z ludzkich (natywnych) komórek zakażonych HIV.
Disclaimer
Ten produkt jest przeznaczony do użytku przez producentów IVD.
Skontaktuj się z działem obsługi klienta, aby uzyskać pomoc: [email protected]
Skontaktuj się z działem obsługi klienta, aby uzyskać pomoc: [email protected]
Minimalna ilość zamówienia wymagana do zakwalifikowania się. O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało anty-HIV, p24, klon 7A8.1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c