Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
1A3B.7, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
ELISA, IF, IHC, Neutral
Citations:
2
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
1A3B.7, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, neutralization: suitable
isotype
IgG2a
shipped in
wet ice
Immunogen
VEE
Application
ELISA
Immunohistochemia pośrednia
Neutralizacja
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Immunohistochemia pośrednia
Neutralizacja
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Wykrywaj wenezuelskie zapalenie mózgu przy użyciu tego przeciwciała przeciwko wenezuelskiemu zapaleniu mózgu, klon 1A3B-7, zatwierdzonego do stosowania w testach ELISA, IF, IH, NEUT.
Research Category
Infectious Diseases
Infectious Diseases
Research Sub Category
Infectious Diseases - Viral
Infectious Diseases - Viral
Biochem/physiol Actions
Szczep PTF-39. Krzyżowo reaktywny w całej grupie VEE.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczony
Preparation Note
Przechowywać w stanie zamrożonym w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych porcjach przez okres do 12 miesięcy.
Przechowywać w lodówce w temperaturze 2-8°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6/12 miesięcy.
Przechowywać w lodówce w temperaturze 2-8°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6/12 miesięcy.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c