Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.45
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
FITC conjugate
Clone:
130-12H, monoclonal
Application:
ELISA, IF
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
130-12H, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable
isotype
IgG2aκ
shipped in
wet ice
General description
RSV jest labilnym paramyksowirusem, który powoduje charakterystyczną fuzję ludzkich komórek w hodowli tkankowej - efekt syncytialny. Zidentyfikowano dwa podtypy, A i B. Podtyp B charakteryzuje się jako bezobjawowe szczepy wirusa. Poważniejsze choroby kliniczne dotyczą szczepów podtypu A.
Application
Wykrywaj wirus syncytialny układu oddechowego za pomocą tego przeciwciała anty-RSV, nukleoproteiny, klonu 130-12H zatwierdzonego do stosowania w testach ELISA i IF.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało anty-RSV, nukleoproteina, klon 130-12H
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?