Merck
MAB844-3
Przeciwciało anty-Parainfluenza 2 Blend, klony 231/9F, 233/9A
Chemicon®, from mouse
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
231/9F, monoclonal, 233/9A, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
ELISA, IF
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
ascites fluid
clone
231/9F, monoclonal, 233/9A, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable
isotype
IgG
shipped in
dry ice
Immunogen
Greer
Application
ELISA: 1:800+.
Immunofluorescencja pośrednia: 1:100-200+ (świeżo zamrożone skrawki tkanek).
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Nie zaleca się stosowania w immunoprecypitacji.
Przeciwciało Anti-Parainfluenza 2 Blend, klony 231/9F, 233/9A wykrywa poziom Parainfluenza 2 Blend i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w testach ELISA i IF.
Research Category
Infectious Diseases
Research Sub Category
Infectious Diseases - Viral
Biochem/physiol Actions
Specyficzny dla białka HN wspólnego dla wszystkich szczepów paragrypy II. Brak reaktywności krzyżowej z Parainfluenza I, III lub IV. Mieszanka MAB844-1 (klon 231/9F) i MAB844-2 (klon 233/9A).
Physical form
Format: Oczyszczony
Płyn puchlinowy
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 12 miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c