Merck
MAB8429
Przeciwciało przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu B, białko X, a.a. 50-88, klon 146
clone 146, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
Trans-Activator X Gene Product
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
146, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
ELISA, ICC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
146, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
suitability
not suitable for immunohistochemistry
shipped in
wet ice
Immunogen
Epitop: Białko X, aa50-88
Peptyd odpowiadający aminokwasom 50-88 ludzkiego białka HBV-X {gahlslrglpvcafssagpca lrltsvrrmettvnahqv}.
Application
ELISA
Immunoblotting: warunki nieredukowane. Immunocytochemia: komórki utrwalone acetonem.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Wykryj wirusa zapalenia wątroby typu B za pomocą tego przeciwciała przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu B, białko X, a.a. 50-88, klon 146 zatwierdzony do stosowania w testach ELISA, WB i IC.
Research Category
Infectious Diseases
Research Sub Category
Infectious Diseases - Viral
Biochem/physiol Actions
Reaguje z białkiem Hbx (produkt genu trans-aktywatora X) wirusa zapalenia wątroby typu B (rozpoznawany epitop - pozycje aminokwasowe 50-88).
REAKTYWNOŚĆ GATUNKOWA:
Reaguje tylko z ludzkim HBV
Physical form
Format: Oczyszczony
Płyn w 0,02M PB pH 7,6, 0,25M NaCl zawierający 0,1% azydku sodu.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze 2-8°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 12 miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
wgk
WGK 2
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)