Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
11B2-1A4, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
3
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
11B2-1A4, monoclonal
species reactivity
rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
rat ... Cyp11B1(500892)
Immunogen
Aa 272-285 (KNVYRELAE GRQQS-C)
Application
Przeciwciało przeciwko 11β-hydroksylazie cytochromu P450, klon 11B2-1A4 jest przeciwciałem przeciwko 11β-hydroksylazie cytochromu P450 do stosowania w IH(P) i WB.
Western blot: 1:300
Immunohistochemia (wymagany S.T.F. na tkance zatopionej w parafinie, tradycyjne utrwalanie w formalinie lub paraformaldehydzie nie jest zalecane. Utrwalanie antygenu w kuchence mikrofalowej lub szybkowarze; blokowanie roztworem 0,5% SDS, 2% mleka i 5% NGS w Tris-HCL pH 7,6. Pierwotne przeciwciało jest rozcieńczane w PBS lub TBS, zwykle bez SDS lub NGS: 1:50-200, zwykle przez noc w lodówce. Po 4-krotnym przemyciu buforem Tris pH 7,6, wtórne kozie przeciwciało anty-mysie (AP124B) jest inkubowane (1:500-1:2000) rozcieńczone w roztworze 2% mleka, 5% NGS, Tris-HCL pH 7,6 i 0,05% tween 20. Wykrywanie odbywa się za pomocą streptawidyny HRP/DAB. Zalecanym przeciwbarwnikiem jest hematoksylina Gilla.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Utrwalacz STF jest dostępny w laboratoriach streck, www.streck.com).
Immunohistochemia (wymagany S.T.F. na tkance zatopionej w parafinie, tradycyjne utrwalanie w formalinie lub paraformaldehydzie nie jest zalecane. Utrwalanie antygenu w kuchence mikrofalowej lub szybkowarze; blokowanie roztworem 0,5% SDS, 2% mleka i 5% NGS w Tris-HCL pH 7,6. Pierwotne przeciwciało jest rozcieńczane w PBS lub TBS, zwykle bez SDS lub NGS: 1:50-200, zwykle przez noc w lodówce. Po 4-krotnym przemyciu buforem Tris pH 7,6, wtórne kozie przeciwciało anty-mysie (AP124B) jest inkubowane (1:500-1:2000) rozcieńczone w roztworze 2% mleka, 5% NGS, Tris-HCL pH 7,6 i 0,05% tween 20. Wykrywanie odbywa się za pomocą streptawidyny HRP/DAB. Zalecanym przeciwbarwnikiem jest hematoksylina Gilla.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Utrwalacz STF jest dostępny w laboratoriach streck, www.streck.com).
Research Category
Metabolism
Metabolism
Research Sub Category
Enzymes & Biochemistry
Enzymes & Biochemistry
Biochem/physiol Actions
Szczurza p450 11beta-hydroksylaza
Physical form
Supernatant. Płyn w 0,1% azydku sodu.
Preparation Note
Przechowywać w lodówce w temperaturze 2-8°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy od daty otrzymania.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c