Przejdź do zawartości
MAB5572
Przeciwciało anty-NMDAR2A
ascites fluid, clone 2H9.24A6, Chemicon®
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
2H9.24A6, monoclonal
Application:
WB
Citations:
5
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
clone
2H9.24A6, monoclonal
species reactivity
frog, rat, human, rabbit, mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GRIN2A(2903)
Immunogen
Rekombinowane białko z N-końca szczurzego NMDAR2A.
Application
Przeciwciało anty-NMDAR2A wykrywa poziom NMDAR2A i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w WB.
Western blot: 1:100-1:500 na lizacie mózgu szczura.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Neurotransmitters & Receptors
Biochem/physiol Actions
NMDAR2A, N-końcowy. Przez Western blot przeciwciało reaguje z pasmami przy ~165 i ~100 kDa na lizacie mózgu szczura.
Physical form
Płyn
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy od daty otrzymania. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Analysis Note
Kontrola
Przodomózgowie lub móżdżek szczura.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało anty-NMDAR2A
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)