Przejdź do zawartości
MAB5446
Anti-Neurofilament H (200 kDa) Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, RMO-24
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
RMO-24, monoclonal
Species reactivity:
human, rat
Application:
ELISA, IHC, IP, WB
Citations:
5
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Przeciwciało anty-Neurofilament NF-H, domena ogonowa (zależna od fosforanów), klon RMO-24, ascites fluid, clone RMO-24, Chemicon®
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
RMO-24, monoclonal
species reactivity
human, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NEFH(4744)
rat ... Nefh(24587)
Immunogen
Epitop: domena ogonowa (zależna od fosforanów)
Neurofilamenty szczura
Application
Przeciwciało anty-Neurofilament NF-H, domena ogonowa (zależna od fosforanów), klon RMO-24 wykrywa poziom Neurofilament NF-H i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w testach ELISA, IP, WB, IH.
Western blot. Reaguje z ludzkim NF-H o masie 200 kD.
Immunohistochemia. Przeciwciało zostało z powodzeniem zastosowane na utrwalonych alkoholem skrawkach tkanek zatopionych w parafinie lub zamrożonych. Utrwalone w formalinie skrawki tkanek zatopione w parafinie wymagają wstępnej obróbki trypsyną.
Immunoprecypitacja
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Neurofilament & Neuron Metabolism
Neuronal & Glial Markers
Biochem/physiol Actions
Reaguje z ciężką domeną ogonową neurofilamentu (NF-H) (zależną od fosforanów). Defosforylacja NF-H powoduje zmniejszenie immunoreaktywności.
Physical form
Płyn puchlinowy. Płyn.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 12 miesięcy od daty otrzymania. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Analysis Note
Kontrola
Kontrola pozytywna: Mózg
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
lub
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)