Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
28C4, monoclonal
Species reactivity:
human, rat, guinea pig, monkey
Application:
ELISA, IHC, WB
Citations:
10
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Przeciwciało przeciwko acetylotransferazie cholinowej, klon 28C4, clone 28C4, Chemicon®, from mouse
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
28C4, monoclonal
species reactivity
human, rat, guinea pig, monkey
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CHAT(1103)
rat ... Chat(290567)
rhesus monkey ... Chat(709977)
Immunogen
Oczyszczone ludzkie łożysko ChAT.
Application
Przeciwciało przeciw acetylotransferazie choliny, klon 28C4 wykrywa poziom acetylotransferazy choliny i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w testach ELISA, IH i WB.
Western blotting: 1:1,000-1:10,000 przy użyciu zestawu ECL o wysokiej czułości. Rozpoznaje białko o masie ~67 kDa. Może również rozpoznawać białko o masie 35 kDa, które uważa się za produkt degradacji. Sugerowany bufor rozcieńczający to TBS zawierający 5% odtłuszczonego mleka w proszku i 0,05% Tween 20.
Immunohistochemia na swobodnie pływających zamrożonych skrawkach mózgu małpy Rhesus utrwalonych 4% paraformaldehydem i koronalnych skrawkach mózgu szczura utrwalonych 4% paraformaldehydem i 0,2% glutaraldehydem.
ELISA (dwustronna)
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Immunohistochemia na swobodnie pływających zamrożonych skrawkach mózgu małpy Rhesus utrwalonych 4% paraformaldehydem i koronalnych skrawkach mózgu szczura utrwalonych 4% paraformaldehydem i 0,2% glutaraldehydem.
ELISA (dwustronna)
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Neuroscience
Neuroscience
Research Sub Category
Neurotransmitters & Receptors
Neuronal & Glial Markers
Neurotransmitters & Receptors
Neuronal & Glial Markers
Biochem/physiol Actions
Reaguje z acetylotransferazą choliny (ChAT).
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona immunoglobulina. Płyn.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze 2-8°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy od daty otrzymania.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało przeciwko acetylotransferazie cholinowej, klon 28C4
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Co się dzieje?
WGK 2
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?