Merck
MAB5292
Przeciwciało przeciwko receptorowi dopaminy D1B, klon SG4-D1B
clone SG4-D1B, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
Dopamine D5 Receptor
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
SG4-D1B, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
7
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
SG4-D1B, monoclonal
species reactivity
mouse, rat
should not react with
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... DRD5(1816)
Immunogen
Rekombinowany szczurzy receptor D1b, koniec karboksylowy.
Application
To przeciwciało przeciwko receptorowi dopaminy D1B, klon SG4-D1B, zostało zatwierdzone do stosowania w IH, WB do wykrywania receptora dopaminy D1B.
Western blot: 1:250-1:500 na lizacie mózgu myszy (próbka niegotowana)
Immunohistochemia
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
SUGEROWANY PROTOKÓŁ WESTERN BLOT
Roztwory
Bufor transferowy 10X 1 litr
Tris 115,3 g
Glicyna 24,2 g
[SDS 4 gm (można pominąć)]
Dla roztworu roboczego 1X: 1 litr
zmieszać 700 mL wody
200 mL
MeOH 100 mL
10X Transfer
TBSTstock 1 litr1M
Tris pH 7,5 10 ml
5 M NaCl 30 ml
10% Tween-20 5 ml
1. Przeprowadzić żel SDS-PAGE zgodnie z życzeniem.
2. Namoczyć membranę PVDF (ImmobilonP firmy Millipore) w 100% metanolu przez 1-2 minuty, aby ją zwilżyć.
3. Namoczyć membranę w buforze transferowym (patrz poniżej), aż będzie gotowa do transferu blot (>15 min).
4. Zmontować kanapkę żel-transfer z blotem w kierunku elektrody dodatniej.
5. Przenieść białko z żelu na membranę przy napięciu 100 V przez 1-2 godziny dla białek o małej masie cząsteczkowej lub 65 mA przez 16 godzin (przez noc) dla całkowitego przeniesienia białek o większej masie cząsteczkowej.
6. Wybarwić przeniesione pasma za pomocą Chemicon BLOT-FastStain (numer katalogowy 2076).
7. Odbarwić wodą dejonizowaną.
8. Zablokować za pomocą 5% beztłuszczowego mleka (Marvel lub Carnation) w wodzie, przez noc w temperaturze 4°C. Mleko beztłuszczowe należy świeżo rozpuścić, odwirować przy 10 000 obr/min przez 10 minut i przefiltrować przez filtr szklany (Gelman Acrodisc).
9. Inkubacja z pierwszym przeciwciałem przez noc z kołysaniem w temperaturze 4°C w roztworze blokującym. Optymalne rozcieńczenia robocze i czas inkubacji muszą zostać określone przez użytkownika końcowego.
10. Przepłukać co najmniej 3 x 5 min. roztworem TBST. Na tym etapie należy pominąć azydek.
11. Inkubacja z przeciwciałem drugorzędowym (kozie przeciwciało anty-mysie sprzężone z HRP, na przykład numer katalogowy Chemicon AP124P, odpowiednio rozcieńczone) przez 1 godzinę w temperaturze pokojowej.
12. Przepłukać co najmniej 3 x 5 min. za pomocą TBST.
13. Wykonać ECL za pomocą komercyjnego zestawu (femtoLUCENT, numer katalogowy Chemicon 2078).
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Neurotransmitters & Receptors
Biochem/physiol Actions
Receptor dopaminy D1b (D5).
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona immunoglobulina. Płyn w 0,02 M buforze fosforanowym, 0,25 M NaCl, pH 7,6 z 0,1% azydkiem sodu.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze 2-8°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy od daty otrzymania.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: AB1791P
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c