Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
2A10, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
4
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
2A10, monoclonal
species reactivity
mouse, human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
input
sample type mesenchymal stem cell(s)
isotype
IgG1κ
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... BMP7(655)
mouse ... Bmp7(12162)
General description
46 kDa
Białko morfogenetyczne kości-7 (BMP-7), znane również jako białko osteogenne-1, należy do nadrodziny TGF- i ulega szerokiej ekspresji podczas rozwoju embrionalnego. Podobnie jak inni członkowie rodziny białek morfogenetycznych kości, BMP-7 działa synergistycznie z BMP-2, odgrywając kluczową rolę w różnicowaniu komórek mezenchymalnych w tkanki kostne i chrzęstne poprzez aktywną rekrutację komórek macierzystych z otaczającej tkanki, inicjując w ten sposób kaskadę tworzenia kości. W komórkach dorosłych BMP-7 ulega ekspresji głównie w mózgu, nerkach i pęcherzu moczowym.
Application
Immunohistochemia: Zalecane rozcieńczenie robocze wynosi 1:50.
Western Blotting: Zalecane stężenie robocze wynosi 1-2 µg/ml.
Western Blotting: Zalecane stężenie robocze wynosi 1-2 µg/ml.
To przeciwciało anty-BMP-7, klon 2A10 jest zatwierdzone do stosowania w WB, IH do wykrywania BMP-7.
Biochem/physiol Actions
Reaktywność z innymi gatunkami nie została zbadana.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4),
150 mM NaCl i 0,05% azydku sodu.
150 mM NaCl i 0,05% azydku sodu.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c