Przejdź do
MAB4349
Przeciwciało anty-TRA-2-49, fosfataza alkaliczna wątroby/kości/nerek, klon TRA-2-49/6E
clone TRA-2-49/6E, Chemicon®, from mouse
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki21 lipca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2180,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
TRA-2-49/6E, monoclonal
Application:
FACS, ICC, IF, IP
Citations:
3
2180,00 zł
Przewidywany termin wysyłki21 lipca 2026Szczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
TRA-2-49/6E, monoclonal
species reactivity
rabbit, feline, pig, human
should not react with
rat, monkey, guinea pig, mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
input
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
212/80/55 kDa
U ludzi występują cztery izoformy fosfatazy alkalicznej: jelitowa, łożyskowa, łożyskowa (typ komórek zarodkowych) i niespecyficzna tkankowo. Nieswoista tkankowo izoforma fosfatazy zasadowej jest obecna w kościach, wątrobie i nerkach; różni się od innych form modyfikacją potranslacyjną.
Wykazano, że niezróżnicowane ludzkie komórki raka zarodkowego (EC) i embrionalne komórki macierzyste (ES) wyrażają bardzo wysoki poziom izozymu fosfatazy alkalicznej, który jest nieodróżnialny od izozymu występującego w wątrobie, kościach i nerkach. Poziomy ekspresji AP zmniejszają się po różnicowaniu komórek macierzystych. Klon ten może być wykorzystywany do monitorowania ekspresji izozymu ludzkiej wątroby / kości / nerek fosfatazy alkalicznej (AP), a tym samym statusu różnicowania ludzkich komórek EC i ES za pomocą cytometrii przepływowej.
Immunogen
Epitop: Fosfataza alkaliczna wątroby/kości/nerek
Ludzkie embrionalne komórki rakowe 2102Ep
Application
Immunocytochemia: Poprzednia partia została użyta w IC.
Immunofluorescencja: Poprzednia partia tego przeciwciała została użyta w IF.
Analiza FACS: Sugerowany jest zakres początkowy 5-20 µg/ml.
Immunoprecypitacja: Poprzednia partia tego przeciwciała była używana w IP.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą zostać określone przez użytkownika końcowego.
To przeciwciało anty-TRA-2-49, fosfataza alkaliczna wątroby/kości/nerek, klon TRA-2-49/6E jest zatwierdzone do stosowania w FC, IF, IC, IP do wykrywania TRA-2-49.
Research Category
Stem Cell Research
Research Sub Category
Pluripotent & Early Differentiation
Biochem/physiol Actions
Wykazano reaktywność z izozymem wątroby / kości / nerek fosfatazy alkalicznej (AP) od ludzi, wyższych naczelnych (szympansa, goryla, orangutana i gibona), małp Nowego Świata (małpy sowy, małpy wiewiórki), kota, świni, królika i tygrysa. Nie zaobserwowano reaktywności z małpami Starego Świata (pawianem, małpą rezus, mangabą, mandrylem, czarną małpą Celebese, zieloną małpą afrykańską), bydłem, psami, kozami, świnkami morskimi, chomikami, myszami, szczurami i owcami. Przeciwciało to nie reaguje krzyżowo z innymi izozymami AP.
Wykazano, że niezróżnicowane ludzkie komórki raka zarodkowego (EC) i embrionalne komórki macierzyste (ES) wyrażają bardzo wysoki poziom izozymu fosfatazy alkalicznej, który jest nie do odróżnienia od izozymu występującego w wątrobie, kościach i nerkach. Poziomy ekspresji AP zmniejszają się po różnicowaniu komórek macierzystych. Klon ten może być stosowany w cytometrii przepływowej do określania ekspresji izozymu wątrobowego / kostnego / nerkowego fosfatazy alkalicznej (AP), a tym samym do monitorowania stanu różnicowania komórek EC i ES.
Physical form
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1 w płynie w buforze zawierającym 0,02 M PBS, 0,25 M NaCl pH 7,6 z 0,1% azydkiem sodu.
Protein A purified
Preparation Note
Stabilność przez 1 rok od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Niezróżnicowane ludzkie embrionalne komórki macierzyste (linia H9). Lizat całych komórek NTERA-2 kl.D1 (pluripotencjalne komórki macierzyste pochodzące z potworniaka i uważane za złośliwe odpowiedniki ludzkich embrionalnych komórek macierzystych).
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
FCMAB133FMAB4360A4FCMAB115F
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
species reactivity
rabbit, feline, pig, human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
-
conjugate
unconjugated
conjugate
FITC conjugate
conjugate
ALEXA FLUOR 488
conjugate
FITC conjugate
clone
TRA-2-49/6E, monoclonal
clone
TRA-2-49/6E, monoclonal
clone
TRA - 1-60, monoclonal
clone
TRA-1-60, monoclonal
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
wgk
WGK 2
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)