Przejdź do
MAB4037
Przeciwciało anty-PTEN, CT, klon A2b1
clone A2b1, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
MMAC1, TEP1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki23 września 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1960,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
A2b1, monoclonal
Application:
ICC, IHC, IP, WB
Citations:
12
1960,00 zł
Przewidywany termin wysyłki23 września 2026Szczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
A2b1, monoclonal
species reactivity
human, rat, mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
suitability
not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
General description
55 kDa
Immunogen
Anty-PTEN został wytworzony przez immunizację 10-aminokwasowym peptydem odpowiadającym aminokwasom 387-400 w pobliżu C-końca ludzkiego PTEN.
Epitop: C-terminus
Application
Anti-PTEN Antibody, C-terminus, clone A2b1 to przeciwciało przeciwko PTEN do stosowania w IC, IH, IP i WB.
Western blot 1:100 (55 kDa)
Immunocytochemia
Immunohistochemia: 1:20 do 1:50 dla utrwalonych acetonem, świeżo zamrożonych tkanek. Nieskuteczne w przypadku skrawków parafinowych.
Immunoprecypitacja 1:10 do 1:20
Protokół immunohistochemii zamrożonych skrawków tkanek na szklanych szkiełkach.
1. Utrwal skrawki przez 5 minut zimnym acetonem.
2. Wysuszyć na powietrzu
3. Przemyć skrawki PBS
4. Dodać roztwór blokujący (surowica końska) na 20 minut
5. Dodać rozcieńczone przeciwciało PTEN i inkubować przez 1 godzinę w temperaturze pokojowej.
6. Przemyć PBS
7. Dodać biotynylowane przeciwciało drugorzędowe (końskie anty-mysie lub równoważne).
8. Inkubować przez 30 minut w temperaturze pokojowej.
9. Przemyć PBS
10. Wykryć za pomocą ABC (Avidin-Peroxidase-Complex) lub odpowiednika.
11. Przemyć PBS
12. Rozwinąć za pomocą substratu DAB.
13. Barwnik hematoksyliny może być użyty jako przeciwbarwnik do wizualizacji jąder. Tkanka guza piersi daje dobre zabarwienie. Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Signaling
Research Sub Category
PI3K, Akt, & mTOR Signaling
Biochem/physiol Actions
W szczególności rozpoznaje PTEN*, białko supresorowe nowotworu zlokalizowane na ludzkim chromosomie 10 (Steck, ′97; Li, ′97; Rhei, ′97), które jest często zmutowane w różnych typach zaawansowanych nowotworów (Rhei, ′97). Białko PTEN wykazuje aktywność fosfatazy białkowej (Myers, ′97) i może hamować wzrost komórek glejaka (Furnari, ′97). Przeciwciało rozpoznaje ludzki i mysi PTEN i jest specyficzne dla C-końca. Inne gatunki nie były testowane. Reaktywność z ludzkimi fibroblastami, liniami komórkowymi nabłonka piersi i raka płuc została potwierdzona metodą western blot, a swoistość przeciwciała została potwierdzona badaniami blokowania peptydów.
*PTEN jest objęty amerykańskimi patentami 6,262,242, 6,482,795 i amerykańskim zgłoszeniem patentowym 10/299,003.
Physical form
Białko A Oczyszczona immunoglobulina mysia w 20 mM fosforanie sodu, 250 mM NaCl, pH. 7,6, z 0,1% azydkiem sodu jako środkiem konserwującym.
Format: Oczyszczony
Protein A purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty wysyłki. Należy unikać wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować oryginalną fiolkę po rozmrożeniu i przed zdjęciem nasadki.
Analysis Note
Kontrola
Tkanka guza piersi
Oczyszczona aktywna kinaza ma numer katalogowy 14-488.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: 04-409
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
AMAB91736AMAB91735SAB5500169
description
clone A2b1, Chemicon®, from mouse
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL11723, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL11722, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
description
recombinant, expressed in proprietary host, clone SP218, affinity isolated antibody
clone
A2b1, monoclonal
clone
CL11723, monoclonal
clone
CL11722, monoclonal
clone
SP218, monoclonal
Gene Information
human ... PTEN(5728), TEP1(7011)
Gene Information
human ... PTEN(5728)
Gene Information
human ... PTEN(5728)
Gene Information
human ... PTEN(5728)
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
species reactivity
human, rat, mouse
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human (tested)
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Co się dzieje?
WGK 2
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)