Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
RTJ2, monoclonal
Application:
ELISA, IHC, IP, WB
Citations:
1
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
RTJ2, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ERBB3(2065)
Immunogen
Epitop: domena cytoplazmatyczna
Syntetyczny peptyd odpowiadający miejscu w domenie cytoplazmatycznej ludzkiej onkoproteiny c-erbB-3
Application
Western blot
ELISA
Immunoprecypitacja
Immunohistochemia
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
ELISA
Immunoprecypitacja
Immunohistochemia
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Wykrywaj c-erbB-3 za pomocą tego przeciwciała anty-c-erbB-3, domena cytoplazmatyczna, klon RTJ2 zatwierdzony do stosowania w testach ELISA, IH, IP i WB.
Research Category
Signaling
Signaling
Research Sub Category
Growth Factors & Receptors
Growth Factors & Receptors
Biochem/physiol Actions
Reaktywny z ludzkim c-erB-3. W prawidłowych tkankach c-erB-3 znajduje się w nie dzielących się zróżnicowanych komórkach nabłonkowych, neuronach i hepatocytach. W nieprawidłowych tkankach c-erB-3 występuje w 80% nowotworów przewodu pokarmowego i 20% nowotworów piersi.
Physical form
Format: Oczyszczony
Płyn w PBS, zawierający azydek jako środek konserwujący.
Preparation Note
Przechowywać w lodówce w temperaturze 2-8°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 12 miesięcy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Co się dzieje?
WGK 2
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?