Merck
MAB380
Anti-β-Tubulin III Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, 5H1
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
5H1, monoclonal
Species reactivity:
rat, human, bovine
Application:
IHC
Citations:
7
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Przeciwciało przeciw tubulinie β, klon 5H1, ascites fluid, clone 5H1, Chemicon®
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
5H1, monoclonal
species reactivity
rat, human, bovine
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
isotype
IgM
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TTLL8(164714)
Immunogen
Tubulina szczura.
Application
Anti-Tubulin Antibody, β, clone 5H1 to przeciwciało przeciwko tubulinie do stosowania w IH.
Immunohistochemia przy 1:300-1:1,000
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
PROTOKÓŁ IMMUNOHISTOCHEMII DLA MAB380
To przeciwciało zostało z powodzeniem zastosowane na 30 μm, swobodnie pływającej, 4% utrwalonej paraformaldehydem tkance mózgowej szczura. Wszystkie etapy są wykonywane przy stałym mieszaniu. Sugerowany protokół jest następujący.
1) 3 x 10 minut płukania w TBS (z lub bez 0,25% Tritonu).
2) Inkubować przez 30 minut w TBS z 3% surowicą (taką samą jak przeciwciało wtórne).
3) Inkubować przeciwciało pierwotne odpowiednio rozcieńczone w TBS z 1% surowicą (taką samą jak gospodarza z przeciwciała wtórnego) (z lub bez 0,25% Tritonu) przez 2 godziny w temperaturze pokojowej, a następnie 16 godzin w temperaturze 4°C.
4) 3 x 10 minut płukania w TBS.
5) Inkubować z przeciwciałem drugorzędowym odpowiednio rozcieńczonym w TBS z 1% surowicą (taką samą jak gospodarz z przeciwciała drugorzędowego).
6) 3 x 10 minut płukania w TBS.
7) ABC Elite (1:200 Vector Labs) w TBS.
8) 2 x 10 minut płukania w TBS.
9) 1 x 10-minutowe płukanie w buforze fosforanowym (bez soli fizjologicznej).
10) Reakcja DAB z 0,06% NiCl dodanym w celu intensyfikacji.
11) 2 x 10-minutowe płukanie w PBS.
12) 1 x 10-minutowe płukanie w buforze fosforanowym (bez soli fizjologicznej).
Research Category
Cell Structure
Research Sub Category
Cytoskeleton
Biochem/physiol Actions
Tubulina beta
Physical form
Płyn puchlinowy zawierający azydek sodu. Płyn
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do dwunastu miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)