Przejdź do zawartości
MAB3750
Przeciwciało anty-LEF-1, wszystkie izoformy, klon 1C3.1D10
clone 1C3.1D10, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
Lymphoid Enhancer Factor 1
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
1C3.1D10, monoclonal
Application:
WB
Citations:
2
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
1C3.1D10, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
western blot: suitable
input
sample type hematopoietic stem cell(s)
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... LEF1(51176)
General description
Lymphoid Enhancer Factor-1 (LEF-1) jest białkiem wiążącym/zginającym DNA podobnym do HMG 1/2 i należy do rodziny czynników transkrypcyjnych LEF/TCF. W układach ssaków występują czterej członkowie rodziny LEF/TCF (LEF-1, TCF-1, TCF-3 i TCF-4), a ortologi tych czynników zostały zidentyfikowane u wielu różnych gatunków. LEF/TCF są mediatorami sygnałów Wnt/Wingless. Sygnalizacja Wnt napędza polaryzację komórek, ich los i decyzje dotyczące wzrostu w tkankach embrionalnych i postnatalnych, które nadal rozwijają się z mitotycznie aktywnych prekursorów komórek macierzystych. Nieprawidłowa regulacja sygnalizacji Wnt jest również uważana za podstawową przyczynę wielu różnych nowotworów, takich jak rak okrężnicy, czerniak, rak piersi, rak prostaty i inne. To przeciwciało rozpoznaje epitop w aminokwasach 256-308 LEF-1. Region ten znajduje się pomiędzy domeną transaktywacji a domeną wiążącą HMG LEF-1 i jest konserwowany we wszystkich izoformach LEF-1.
Immunogen
Epitop: wszystkie izoformy
Rekombinowane białko LEF-1 o pełnej długości.
Application
Przeciwciało anty-LEF-1, wszystkie izoformy, klon 1C3.1D10 jest przeciwciałem przeciwko LEF-1 do stosowania w WB.
Western blot
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Stem Cell Research
Research Sub Category
Neural Stem Cells
Hematopoietic Stem Cells
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje ludzkie białko LEF-1 (Lymphoid Enhancer Factor-1). Nie reaguje krzyżowo z TCF-1 lub TCF-4.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona immunoglobulina. Dostarczana jako roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami z 0,08% azydkiem sodu.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 12 miesięcy od daty otrzymania. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek Jurkat i ludzka tkanka gruczolakoraka okrężnicy
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: 04-1130
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)