Merck
MAB342-AF555
Przeciwciało przeciw galaktocerebrozydowi, klon mGalC Przeciwciało, koniugat Alexa Fluor™ 555
clone mGalC, from mouse, ALEXA FLUOR™ 555
Synonim(y):
Galactocerebrocide, Galactosylceramide, GalC, GalCer
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32160702
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
ALEXA FLUOR™ 555
Clone:
mGalC, monoclonal
Application:
ICC
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
ALEXA FLUOR™ 555
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
mGalC, monoclonal
species reactivity
rabbit, rat, mouse, bovine, human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
isotype
IgG3
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
General description
Galaktocerebrozyd (GalCer lub GalC) jest najczęściej występującym glikosfingolipidem u zwierząt. GalCer składa się z ceramidu połączonego z pojedynczą resztą galaktozy w ugrupowaniu 1-hydroksylowym. Cerebrozydy są skoncentrowane w tkankach nerwowych, gdzie ich zawartość wzrasta z około 0,02% suchej masy w ludzkim mózgu płodowym do 2% w istocie szarej i 12% w istocie białej dorosłego mózgu. GalCer jest specyficznym antygenowym markerem powierzchni komórek dla oligodendrocytów i komórek Schwanna. GalCer jest największym pojedynczym składnikiem osłonki mielinowej nerwów. Synteza GalCer służy zatem jako pomiar tworzenia lub remielinizacji mieliny. Choroba Krabbego jest autosomalną recesywną sfingolipidozą spowodowaną niedoborem aktywności hydrolazy lizosomalnej beta-galaktozydazy galaktozyloceramidu (GALC). GALC pośredniczy w degradacji GalCer i innych końcowych sfingolipidów zawierających beta-Gal, w tym psychozyny (galaktozylofingozyny). Uważa się, że zwiększony poziom psychozyny prowadzi do rozległego zniszczenia oligodendrogleju w OUN i późniejszej demielinizacji.
Immunogen
Synaptyczne błony plazmatyczne z bydlęcego hipokampa (Ranscht, B. et al. (1982) Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 79(8):2709-2713).
Application
Anti-Galactocerebroside, klon mGalC, koniugat Alexa Fluor™ 555, nr kat. MAB342-AF555, jest wysoce specyficznym mysim przeciwciałem monoklonalnym skierowanym przeciwko galaktocerebrozydowi (GalC) i został przetestowany w immunocytochemii.
Nieskoniugowane przeciwciało (nr kat. MAB342) i inne koniugaty (nr kat. FCMAB312F, MAB342-AF647 i MAB342A4) są również dostępne do zastosowań ELISA, cytometrii przepływowej, immunocytochemii i immunofluorescencji.
Research Category
Neuroscience
Biochem/physiol Actions
Docelowa struktura lipidów nie jest specyficzna dla gatunku.
Galaktocerebrozyd (GalC), sulfatyd, psychozyna i inne galaktolipidy. Reaguje krzyżowo z estrem sulfatydowym GalC, ale w 16-krotnie mniejszym stopniu. Brak reaktywności krzyżowej ze sfingozyną, ceramidem, mieszanym gangliozydem lub glukocerebrozydem. Wiąże się specyficznie z powierzchnią oligodendrocytów i komórek Schwanna (Ranscht, B. et al. (1982) Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 79(8):2709-2713).
Physical form
Oczyszczony mysi koniugat IgG3 Alexa Fluor™ 555 w PBS z 1,5% BSA i 0,09% azydkiem sodu.
Protein A purified.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Immunocytochemistry in rat Schwann cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody immunostained non-permeabilzed rat schwann cells.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Legal Information
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)