Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
4-68, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
17
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
4-68, monoclonal
species reactivity
mouse, rat, human, monkey
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CNTF(1270)
Immunogen
Oczyszczony rzęskowy czynnik neurotroficzny z nerwu kulszowego szczura.
Application
Immunohistochemia: 10-20 μg/ml na zamrożonych skrawkach nerwu kulszowego szczura perfundowanych i utrwalonych 4% paraformaldehydem (Stockli i in., 1991).
Western blotting: 10 μg/mL (Stockli et al., 1991)
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Western blotting: 10 μg/mL (Stockli et al., 1991)
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
To przeciwciało przeciwko rzęskowemu czynnikowi neurotroficznemu, klon 4-68, zostało zatwierdzone do stosowania w WB, IH do wykrywania rzęskowego czynnika neurotroficznego.
Research Category
Neuroscience
Neuroscience
Research Sub Category
Neurochemistry & Neurotrophins
Neurochemistry & Neurotrophins
Biochem/physiol Actions
Czynnik neurotroficzny rzęsek. Wykrywa pasmo 22 kD w Western blotach ekstraktu z nerwu kulszowego szczura.
Physical form
Format: Oczyszczony
Płyn w 0,02M buforze fosforanowym, 0,25M NaCl z 0,1% azydkiem sodu, pH 7,6.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze 2-8°C przez okres do 6 miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c