Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
114-6G6, monoclonal
Application:
ELISA, IHC, WB
Citations:
9
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
114-6G6, monoclonal
species reactivity
human
should not react with
pig, rat, mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MMP14(4323)
Immunogen
Epitop: domena katalityczna
Application
Immunoblotting: 8-20 μg/ml. 66+60kDa (Ueno et al., 1997)
Immunohistochemia na skrawkach tkanek zatopionych w parafinie, stosować w stężeniu 20 μg / ml (patrz Ueno i in., 1997; Nakamura i in., 1999). Wymaga utrwalacza okresowo-lizynowo-paraformaldehydowego (Namura i in., 1999) przez 18-24 godz. w temperaturze 4°C.
EIA Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Immunohistochemia na skrawkach tkanek zatopionych w parafinie, stosować w stężeniu 20 μg / ml (patrz Ueno i in., 1997; Nakamura i in., 1999). Wymaga utrwalacza okresowo-lizynowo-paraformaldehydowego (Namura i in., 1999) przez 18-24 godz. w temperaturze 4°C.
EIA Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
To przeciwciało anty-MMP-14, domena katalityczna, klon 114-6G6 jest zatwierdzone do stosowania w testach ELISA, WB, IH(P) do wykrywania MMP-14.
Research Category
Cell Structure
Cell Structure
Research Sub Category
MMPs & TIMPs
MMPs & TIMPs
Biochem/physiol Actions
Przeciwciało specyficznie reaguje z ludzką MT1-MMP. Jest to oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne przeciwko oligopeptydowi REVPYAYIREGHEK (reszta 160-173) na ludzkiej metaloproteinazie macierzy typu błonowego 1 (ludzki MT1-MMP) i nie reaguje z myszami ani szczurami. Sekwencja ta jest jednak identyczna w mysiej i szczurzej MT1-MMP. Z nieznanych przyczyn przeciwciało to nie reaguje z CC1043 u osobników rasy zachodniej.
Physical form
Format: Oczyszczony
Płyn w 0,1 M buforze fosforanu sodu, pH 7,0, zawierający 2% wolnej od proteaz albuminy surowicy bydlęcej.
Preparation Note
Przechowywać w stanie zamrożonym w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych porcjach przez okres do 12 miesięcy.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Manufactured by Daiichi Fine Chemical Co., Ltd
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?