Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.43
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
117-10C6, monoclonal
Application:
WB
Citations:
1
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
biological source
(purified mouse monoclonal)
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
117-10C6, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MMP16(4325)
Immunogen
To przeciwciało zostało wytworzone dla oligopeptydu EEVPYSELENGKRD (reszta 168-181) na ludzkiej metaloproteinazie macierzy błonowej typu 3 (ludzki MT3-MMP).
Application
Immunoblotting
Przeciwciało anty-MMP-16, klon 117-10C6 wykrywa poziom MMP-16 i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w WB.
Biochem/physiol Actions
Przeciwciało specyficznie reaguje z ludzkim MT3-MMP. Jest to oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne przeciwko oligopeptydowi EEVPYSELENGKRD (reszta 168-181) na ludzkiej metaloproteinazie macierzy błonowej typu 3 (ludzki MT3-MMP).
Physical form
Format: Oczyszczony
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?