Przejdź do zawartości
MAB3291
Anti-HRAS Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, 7D7.2
Synonim(y):
Anti-C-BAS/HAS, Anty-C-H-RAS, Anty-C-HA-RAS1, Anty-CTLO, Anty-H-RASIDX, Anty-HAMSV, Anty-HRAS1, Anty-RASH1, Anty-p21ras
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
7D7.2, monoclonal
Species reactivity:
rat, mouse, human
Application:
ELISA, WB
Citations:
4
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Przeciwciało anty-H-Ras, klon 7D7.2, clone 7D7.2, Chemicon®, from mouse
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
7D7.2, monoclonal
species reactivity
rat, mouse, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2b
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... HRAS(3265)
Immunogen
Pełnej długości rekombinowane ludzkie białko fuzyjne H-Ras - GST
Application
To przeciwciało anty-H-Ras, klon 7D7.2 jest zatwierdzone do stosowania w testach ELISA i WB do wykrywania H-Ras.
Western blot
ELISA
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Signaling
Research Sub Category
MAP Kinases
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje H-Ras (onkogen wirusa mięsaka Harveya). Przybliżona masa cząsteczkowa 21 kDa.
Physical form
0,02 M bufor fosforanowy, 0,25 M NaCl, pH 7,6, 0,1% azydek sodu
Format: Oczyszczony
Preparation Note
Przechowywać w lodówce w temperaturze 2-8°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy.
OSTRZEŻENIE: Roztwór odczynnika monoklonalnego zawiera 0,1% azydek sodu jako środek konserwujący. Ze względu na potencjalne zagrożenia wynikające z gromadzenia się tego materiału w przewodach, zużyty odczynnik należy usuwać z dużą ilością wody.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
lub
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)