Przejdź do
MAB328
Przeciwciało przeciw oligodendrocytom, klon CE-1
ascites fluid, clone CE-1, Chemicon®
Synonim(y):
MOSP
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
CE-1, monoclonal
Species reactivity:
rat, mouse, chicken, monkey, feline, human
Application:
ICC, IHC (p), IP
Citations:
32
biological source
mouse
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
CE-1, monoclonal
species reactivity
rat, mouse, chicken, monkey, feline, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
isotype
IgM
suitability
not suitable for Western blot
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... OLIG2(10215)
Immunogen
Błony glejowe szczura i istota biała całego mózgu.
Application
Immunocytochemia
Immunohistochemia w stężeniach 1:1000-1:5000
Nie zaleca się stosowania w Western blot.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
PROTOKÓŁ IMMUNOHISTOCHEMII DLA MAB328
To przeciwciało zostało z powodzeniem zastosowane na 30 mm, swobodnie pływającej, 4% utrwalonej paraformaldehydem tkance mózgowej szczura. Wszystkie etapy są wykonywane przy stałym mieszaniu. Sugerowany protokół jest następujący.
1) 3 x 10 minut płukania w TBS (z lub bez 0,25% Tritonu).
2) Inkubować przez 30 minut w TBS z 3% surowicą (taką samą jak przeciwciało wtórne).
3) Inkubować przeciwciało pierwotne odpowiednio rozcieńczone w TBS z 1% surowicą (taką samą jak gospodarza z przeciwciała wtórnego) (z lub bez 0,25% Tritonu) przez 2 godziny w temperaturze pokojowej, a następnie 16 godzin w temperaturze 4°C.
4) 3 x 10 minut płukania w TBS.
5) Inkubować z przeciwciałem drugorzędowym odpowiednio rozcieńczonym w TBS z 1% surowicą (taką samą jak gospodarz z przeciwciała drugorzędowego).
6) 3 x 10 minut płukania w TBS.
7) ABC Elite (1:200 Vector Labs) w TBS.
8) 2 x 10 minut płukania w TBS.
9) 1 x 10-minutowe płukanie w buforze fosforanowym (bez soli fizjologicznej).
10) Reakcja DAB z 0,06% NiCl dodanym w celu intensyfikacji.
11) 2 x 10-minutowe płukanie w PBS.
12) 1 x 10-minutowe płukanie w buforze fosforanowym (bez soli fizjologicznej).
To przeciwciało przeciwko oligodendrocytom, klon CE-1, zostało zatwierdzone do stosowania w IP, IC, IH, IH(P) do wykrywania oligodendrocytów.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Neuronal & Glial Markers
Biochem/physiol Actions
W glejach noworodków szczurów MAB328 barwi oligodendrocyty i nie reaguje z astrocytami typu 1, astrocytami typu 2 lub fibroblastami. Nie barwi hodowli szczurzych komórek Schwanna. W skrawkach tkanek MAB328 znakuje oligodendrocyty i mielinę OUN bez znakowania mieliny obwodowej. MAB328 wykrywa MOSP, który ulega ekspresji w 4-5 dniu życia noworodka szczura, czyli około 1-2 dni po pojawieniu się GC lub sulfatydu. Początkowa ekspresja MOSP występuje na etapie rozwoju, gdy oligodendrocyty opracowują procesy i dopiero zaczynają tworzyć błony (Mu QQ & C Dyer, 1994).
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 12 miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)