Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μg | Przewidywany termin wysyłki07 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2120,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2120,00 zł
Przewidywany termin wysyłki07 października 2026Szczegóły
Quality Segment
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
5B9.2, monoclonal
species reactivity
rat, rabbit, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GJC1(10052)
rat ... Gjc1(266706)
Immunogen
Application
Immunocytochemia
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
Biochem/physiol Actions
REAKTYWNOŚĆ GATUNKOWA:
Ze względu na homologię sekwencji, oczekuje się, że to przeciwciało będzie również reagować z kanadyjską (100% homologii) i mysią (92% homologii) Connexin 45. Potwierdzono również działanie na szczurzych komórkach C6. Inne nie testowane.
Physical form
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description clone 5B9.2, Chemicon®, from mouse | description affinity isolated antibody, buffered aqueous solution | description Chemicon®, from rabbit | description clone 8A11.2, Chemicon®, from mouse |
| species reactivity rat, rabbit, human | species reactivity mammals, human | species reactivity rat, human, mouse | species reactivity dog (Wang, et al 2001), rabbit (Chaytor, et al 2005), chicken (Elenes, et al 2001), mouse, human, rat (Sorensen, et al 2008) |
| clone 5B9.2, monoclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone 8A11.2, monoclonal |
| biological source mouse | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source mouse |
| antibody form purified antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified antibody | antibody form purified immunoglobulin |
| Gene Information human ... GJC1(10052) | Gene Information human ... GJA1(2697) | Gene Information dog ... Gjc1(490936) | Gene Information dog ... Gjc1(490936) |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Co się dzieje?
WGK 2
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?