Przejdź do zawartości
MAB3086
Przeciwciało przeciwko receptorowi rianodyny, klon RYR.1
clone RYR.1, Chemicon®, from mouse
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
RYR.1, monoclonal
Application:
ELISA, FACS, ICC, IHC, IP, RIA, WB
Citations:
5
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
RYR.1, monoclonal
species reactivity
rat, human, mouse, pig, bovine, canine
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, radioimmunoassay: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2b
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... RYR1(6261)
Immunogen
Krótki syntetyczny polipeptyd odpowiadający c-końcowej domenie receptora ryanodyny.
Application
Immunoblot: 1:100 przy użyciu wzmocnionej detekcji chemiluminescencji. Sugeruje się wykonanie testu dot blot w celu weryfikacji obecności białka RyR w przypadku trudności z wykonaniem testu immunoblot.
Immunocytochemia: 1:100 przez pośrednią immunofluorescencję. Wymagana jest wizualizacja za pomocą mikroskopii konfokalnej, ponieważ wykrywanie za pomocą standardowej mikroskopii fluorescencyjnej nie będzie wystarczające do wykrycia RyR. Dodatkowo wymagana jest detekcja fluorescencyjna, a nie enzymatyczna. Ze względu na intensywność laserów konfokalnych zdecydowanie zaleca się stosowanie środka zapobiegającego blaknięciu, takiego jak DABCO.
Immunoprecypitacja: 1:100
Cytometria przepływowa: 1:500
ELISA: 1:1000
Immunohistochemia: 1:100
RIA: 1:5000
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Przeciwciało przeciwko receptorowi Ryanodine, klon RYR.1 wykrywa poziom receptora Ryanodine i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w testach ELISA, FC, IC, IH, IP, RIA i WB.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Ion Channels & Transporters
Signaling Neuroscience
Biochem/physiol Actions
Reaguje z domeną cytoplazmatyczną C-końca receptora ryanodyny. Wykazano, że receptory ryanodynowe odgrywają kluczową rolę w wewnątrzkomórkowej sygnalizacji Ca2+ występującej podczas aktywacji komórek w komórkach mięśniowych i niemięśniowych. MAB3086 reaguje z receptorem ryanodyny (MW ok. 500 kDa) izolowanym z różnych typów komórek (np. limfocytów, makrofagów, granulocytów, fibroblastów, komórek nabłonkowych, śródbłonkowych, mięśni szkieletowych, mięśnia sercowego i tkanek mózgowych).
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona immunoglobulina z supernatantu hodowli. W 10 mM fosforanie sodu, 150 mM NaCl, 0,01% NaN3, pH. 7.5
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy od daty otrzymania. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)