Merck
MAB2290
Przeciwciało anty-Integryna α3, domena cytoplazmatyczna, klon 29A3
clone 29A3, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
CD49c
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
29A3, monoclonal
Application:
ICC, IHC, WB
Citations:
5
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
29A3, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ITGA3(3675)
General description
MAB2290 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym generowanym dla syntetycznego peptydu w cytoplazmatycznej domenie integryny alfa 3A.
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający domenie cytoplazmatycznej podjednostki integryny alfa 3A, zawierający dodatkową N-końcową cysteinę: CRTRALYEAKRQKAEMKSQPSETERLTDDY
Application
Anti-Integrin α3 Antibody, cytoplasmic domain, clone 29A3 to przeciwciało przeciwko integrynie α3 do stosowania w WB, IC, IH.
Western Blot
Immunocytochemia
Immunohistochemia (skrawki mrożone)
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Biochem/physiol Actions
Antyintegryna alfa 3A (MAB2290) rozpoznaje specyficznie domenę cytoplazmatyczną podjednostki integryny alfa 3A, która jest obecna w warstwie podstawnej w skórze, kłębuszkach nerkowych, torebkach Bowmana i dystalnych kanalikach w nerce, wszystkich naczyniach krwionośnych i włosowatych w mózgu, sercu i skórze oraz komórkach mięśni gładkich naczyń krwionośnych w sercu.
REAKTYWNOŚĆ GATUNKOWA:
Chociaż nie przetestowano, oczekuje się szerokiego zakresu reaktywności gatunkowej ze względu na konserwatywny charakter epitopu.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczony. Płyn w PBS zawierający 0,01% azydku sodu.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)