Przejdź do
MAB2148-C
Przeciwciało anty-PECAM-1, klon P2B1 (bez wodobrzusza)
clone P2B1, 1 mg/mL, from mouse
Synonim(y):
Platelet endothelial cell adhesion molecule, PECAM-1, EndoCAM, GPIIA′, PECA1, CD31
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki16 września 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1960,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
P2B1, monoclonal
Application:
ELISA, FACS, ICC, IF, IHC, IP
Citations:
2
1960,00 zł
Przewidywany termin wysyłki16 września 2026Szczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1216
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
P2B1, monoclonal
species reactivity
human
concentration
1 mg/mL
technique(s)
ELISA: suitable, flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PECAM1(5175)
General description
PECAM-1 jest integralną glikoproteiną błonową typu I i członkiem nadrodziny receptorów immunoglobulin na powierzchni komórek. PECAM-1 ulega konstytutywnej ekspresji na powierzchni komórek śródbłonka, gdzie koncentruje się na połączeniach komórkowych. PECAM-1 ulega również ekspresji na niskim poziomie na wszystkich leukocytach i płytkach krwi. Homotypowa interakcja CD31 jest ważna w interakcji komórka-komórka, interakcji komórka-matryca i transdukcji sygnału.
~80 kDa obliczone
Immunogen
Całe komórki wyrażające ludzki PECAM-1.
Application
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia z niezależnego laboratorium wykryła PECAM-1 w komórkach pluripotencjalnych (Boyd, N. L., et al. (2007). Exp Biol Med. 232(6):833-843.).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia wykryła PECAM-1 metodą immunoprecypitacji.
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia z niezależnego laboratorium wykryła PECAM-1 w wycinkach tkanki astrocytoma (Bronger, H., et al. (2005). Cancer Res. 65(24):11419-28.).
Analiza ELISA: Reprezentatywna partia z niezależnego laboratorium wykryła PECAM-1 w panelu zmutowanych linii komórkowych CD31 (Newton, J. P, et al. (1997) J. Biol. Chem., 272: 20555-63.).
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia z niezależnego laboratorium wykryła PECAM-1 w wycinkach tkanki astrocytoma (Bronger, H., et al. (2005). Cancer Res. 65(24):11419-28.).
To przeciwciało anty-PECAM-1, klon P2B1 (bez wodobrzusza) jest zatwierdzone do stosowania w cytometrii przepływowej, ICC, IP, IHC, ELISA i immunofluorescencji do wykrywania PECAM-1.
Research Category
Cell Structure
Research Sub Category
ECM Proteins
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Flow Cytometry in human PBMCs.
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected PECAM-1 in 1X10E6 human PBMCs.
Other Notes
Zastępuje: 04-1074, MAB2148
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MAB1393-IMABF2032MMABF2034M
description
clone P2B1, 1 mg/mL, from mouse
description
clone TLD-3A12, from mouse
description
clone MBC 78.1, from mouse
description
clone MBC 78.2, from mouse
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
Gene Information
human ... PECAM1(5175)
Gene Information
human ... PECAM1(5175)
rat ... Pecam1(29583)
Gene Information
human ... PECAM1(5175)
Gene Information
human ... PECAM1(5175)
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
clone
P2B1, monoclonal
clone
TLD-3A12, monoclonal
clone
MBC 78.1, monoclonal
clone
MBC 78.2, monoclonal
species reactivity
human
species reactivity
human, rat
species reactivity
human
species reactivity
human
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)