Merck
MAB1998Z
Przeciwciało anty-Integryna α2β1, klon BHA2.1, bez azydku
clone BHA2.1, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
VLA-2, MAB1998
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
BHA2.1, monoclonal
Application:
FACS, IHC, IP
Citations:
17
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
BHA2.1, monoclonal
species reactivity
human, pig
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ITGA2(3673)
Application
Cytometria przepływowa: 10 μg/ml
Immunoprecypitacja: Immunoprecypitacja integryn VLA-2 z lizatu ekwiwalentu komórek 10E6 wymaga 2-5 μg BHA2.1.
Immunohistochemia w zamrożonych skrawkach tkanek: 5 μg/mL
Nie wykrywa podjednostki integryny alfa2 metodą Western blot, prawdopodobnie ze względu na właściwości konformacyjne zaangażowanego epitopu. Epitop dla BHA2.1 jest zależny od obecności domeny (I) podjednostki integryny alfa2 i nie wiąże wariantu VLA-2, w którym brakuje domeny I.
Blokowanie funkcji: BHA2.1 hamuje adhezję komórek, w której pośredniczy VLA-2, do kolagenu i lamininy; całkowite zahamowanie można ogólnie osiągnąć przy końcowym stężeniu 10 μg / ml.
Końcowe rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
To przeciwciało anty-Integryna α2β1, klon BHA2.1, bez azydku, zostało zatwierdzone do stosowania w FC, IH, IP, FUNC do wykrywania integryny α2β1.
Research Category
Cell Structure
Research Sub Category
Integrins
Biochem/physiol Actions
Reaguje z receptorem kolagenu VLA-2 (alfa2beta1), kompleksem integryny.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona immunoglobulina z chromatografii białka A. Płyn w 0,02M PB pH 7,6, 0,25M NaCl, niezawierający konserwantów.
Protein A purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty wysyłki. Należy unikać wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować oryginalną fiolkę po rozmrożeniu i przed zdjęciem nasadki.
Analysis Note
Kontrola
Skóra, komórki T CD4 i CD8 dodatnie
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c