Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
L2, monoclonal
Application:
ELISA, IP, RIA, WB
Citations:
9
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
L2, monoclonal
species reactivity (predicted by homology)
mammals
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, radioimmunoassay: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2a
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... KLC1(3831)
Immunogen
Bydlęca kinezyna mózgowa.
Epitop: łańcuch lekki
Application
Immunoblotting
Immunoprecypitacja
EIA/RIA
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą zostać określone przez użytkownika końcowego.
Uwaga: Nie działa w przypadku immunohistochemii i działa tylko marginalnie w przypadku immunocytochemii.
Immunoprecypitacja
EIA/RIA
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą zostać określone przez użytkownika końcowego.
Uwaga: Nie działa w przypadku immunohistochemii i działa tylko marginalnie w przypadku immunocytochemii.
Przeciwciało przeciw kinezynie, łańcuch lekki, klon L2 jest przeciwciałem przeciw kinezynie do stosowania w testach ELISA, IP, RIA i WB.
Research Category
Cell Structure
Cell Structure
Research Sub Category
Cytoskeleton
Cytoskeleton
Biochem/physiol Actions
Reaguje z lekkim łańcuchem kinezyny w pobliżu C-końca.
Physical form
Format: Oczyszczony
Płyn w 0,02 M buforze fosforanowym, 0,25 M NaCl z 0,1% azydkiem sodu.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze 2-8°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c