Merck
MAB1476
Przeciwciało przeciwko chymotrypsynie, ludzka trzustka
ascites fluid, Chemicon®
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
ELISA, IHC
Citations:
3
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable
isotype
IgG3
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Chymotrypsyna jest jelitowym enzymem proteolitycznym składającym się z trzech łańcuchów polipeptydowych. Jest produkowana w trzustce jako nieaktywna forma chymotrypsynogenu (pojedynczy łańcuch 245 aa). Chymotrypsynogen jest aktywowany w dwunastnicy przez trypsynę i inne aktywne cząsteczki chymotrypsyny. Preferencyjnie katalizuje hydrolizę wiązań peptydowych obejmujących L-izomery tyrozyny, fenyloalaniny i tryptofanu. Łatwo działa również na amidy i estry podatnych aminokwasów. Chymotrypsyna katalizuje hydrolizę wiązań reszt leucylowych, metionylowych, asparaginylowych i glutamylowych.
Immunogen
Oczyszczona ludzka chymotrypsyna trzustkowa.
Application
ELISA
Immunohistochemia: 1:1000.
Optymalne rozcieńczenie robocze musi być określone przez użytkownika końcowego.
Wykrywaj chymotrypsynę przy użyciu tego przeciwciała przeciwko chymotrypsynie, ludzka trzustka, zatwierdzonego do stosowania w testach ELISA, IH.
Research Category
Metabolism
Research Sub Category
Enzymes & Biochemistry
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje chymotrypsynę.
Physical form
Płyn. Nie zawiera konserwantów.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C w dogodnych porcjach przez okres do 12 miesięcy od daty otrzymania. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Podczas transportu niewielkie ilości produktu mogą czasami zostać uwięzione w uszczelnieniu fiolki z produktem. W przypadku produktów o objętości 200 μl lub mniejszej zalecamy delikatne uderzenie fiolką o twardą powierzchnię lub krótkie odwirowanie fiolki w wirówce stołowej w celu usunięcia płynu z korka pojemnika.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)