Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 μL | Przewidywany termin wysyłki28 września 2027zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2060,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2060,00 zł
Przewidywany termin wysyłki28 września 2027Szczegóły
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
biotin conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
113-1, monoclonal
species reactivity
human (mitochondria protein)
should not react with
rat (mitochondria protein), mouse (mitochondria protein)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunogen
Application
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:50 tego przeciwciała nie wykryło mitrochondriów w pierwotnych mysich fibroblastach embrionalnych (PMEF). Ocena immunohistochemiczna w ludzkiej tkance nerkowej.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:500 tego przeciwciała wykryło mitrochondria w tkance ludzkiej nerki.
Stem Cell Research
Cell Structure
Developmental Neuroscience
Organelle & Cell Markers
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Ludzkie mezenchymalne komórki macierzyste tkanki tłuszczowej (SCC038).
Immunocytochemsitry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected mitrochondria in human adipose mesenchymal stem cells (SCC038).
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description clone 113-1, from mouse, biotin conjugate | description clone 113-1, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488 | description clone 235-1, from mouse, biotin conjugate | description clone 235-1, from mouse, CY3 conjugate |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified antibody | antibody form purified immunoglobulin |
| clone 113-1, monoclonal | clone 113-1, monoclonal | clone 235-1, monoclonal | clone 235-1, monoclonal |
| species reactivity human (mitochondria protein) | species reactivity human (mitochondria protein) | species reactivity human | species reactivity human |
| conjugate biotin conjugate | conjugate ALEXA FLUOR™ 488 | conjugate biotin conjugate | conjugate CY3 conjugate |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| isotype IgG1 | isotype IgG1 | isotype IgG1 | isotype IgG1 |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?