Merck
MAB10765
Przeciwciało przeciwko białku czerwonej fluorescencji, klon 1DS-1A6 | MAB10765
ascites fluid, clone 1DS-1A6, from mouse
Synonim(y):
Red fluorescent protein
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
1DS-1A6, monoclonal
Application:
WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
1DS-1A6, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG1κ
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Od czasu opracowania zielonego białka fluorescencyjnego (GFP) jako znacznika białkowego w białkach chimerycznych, białka fluorescencyjne stały się szeroko stosowanymi i użytecznymi narzędziami biotechnologicznymi. Wyizolowanie czerwonych białek fluorescencyjnych otworzyło szersze spektrum kolorów do wykorzystania w badaniach. Białka te mogą być łączone z szeroką gamą białek na N- lub C-końcu i są wyrażane jako markery fluorescencyjne w większości typów komórek. Markery te mogą być wykorzystywane jako nieinwazyjne markery zarówno w żywych organizmach, jak i komórkach.
~ 28 kDa
Immunogen
Epitop: Nieznany
Rekombinowane białko odpowiadające czerwonemu białku fluorescencyjnemu anenomu morskiego.
Application
Research Category
Epitope Tags & General Use
Research Sub Category
Epitope Tags
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje czerwone białko fluorescencyjne.
Physical form
Nieoczyszczone mysie monoklonalne wodobrzusze z 0,05% azydkiem sodu.
Unpurified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek Cos z nadekspresją RFP
Evaluated by Western Blot in Cos cell lysate with overexpression of RFP.
Western Blot Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody detected Red fluorescent protein on 10 µg of Cos cell lysate with overexpression of RFP.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1