Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
2E6, monoclonal
Application:
WB
Citations:
2
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
2E6, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG2a
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... LMO2(4005)
General description
18kDa
Domena LIM tylko 2 (LMO2) koduje bogate w cysteinę białko o dwóch domenach LIM, które jest wymagane do erytropoezy woreczka żółtkowego. Białko LMO2 odgrywa centralną i kluczową rolę w rozwoju układu krwiotwórczego i jest wysoce konserwatywne. Miejsce startu transkrypcji LMO2 znajduje się około 25 kb poniżej klastra translokacji komórek T 11p13 (11p13 ttc), gdzie występuje szereg translokacji specyficznych dla ostrej białaczki limfoblastycznej komórek T.
Immunogen
Rekombinowany ludzki LMO2
Application
Wykrywaj LIM Domain Only 2 przy użyciu tego przeciwciała Anti-LIM Domain Only 2, klon 2E6 zatwierdzony do stosowania w WB.
Research Category
Signaling
Signaling
Research Sub Category
Developmental Signaling
Developmental Signaling
Biochem/physiol Actions
Człowiek
Physical form
Płyn zawierający 0,1% azydku sodu.
Preparation Note
1 rok w temperaturze 4°C od daty wysyłki
Analysis Note
Routinely evaluated by immunoblot.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
nwg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?