Merck
MAB10050
Przeciwciało anty-CKT-beta, klon F39 P7 F11
clone F39 P7 F11, Chemicon®, from mouse
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
F39 P7 F11, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
3
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
F39 P7 F11, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PCYT1B(9468)
General description
60 kDa
Gen ten koduje chaperon molekularny, który jest członkiem kompleksu chaperoniny zawierającego TCP1 (CCT), znanego również jako kompleks pierścienia TCP1 (TRiC). Kompleks ten składa się z dwóch identycznych pierścieni, z których każdy zawiera osiem różnych białek. Niesfałdowane polipeptydy wchodzą do centralnej wnęki kompleksu i są fałdowane w sposób zależny od ATP. Kompleks fałduje różne białka, w tym aktynę i tubulinę. Zaobserwowano alternatywne warianty transkrypcyjne genu opisanego w tym rekordzie, ale nie zostały one dokładnie scharakteryzowane.
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający C-końcowi ludzkiego CCT-beta
Application
Analiza Western Blot: 0,1 - 0,5 ug/ml tego przeciwciała wykrywa pasmo 60 kDa CCT-beta w lizacie komórek HeLa.
Optymalne rozcieńczenie przeciwciała musi być określone przez użytkownika końcowego.
To przeciwciało anty-CCT-beta, klon F39 P7 F11 jest zatwierdzone do stosowania w WB do wykrywania CCT-beta.
Research Category
Protein Trafficking
Research Sub Category
Chaperones
Biochem/physiol Actions
CCT-beta
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG2aκ w buforze zawierającym PBS i 0,05% azydku sodu.
Protein A purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Testowana na lizacie komórek Hela
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)