Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Przewidywany termin wysyłki15 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 710,00 zł |
Informacje o tej pozycji
710,00 zł
Przewidywany termin wysyłki15 października 2026Szczegóły
form
liquid
Quality Segment
packaging
pkg of 500 mL
manufacturer/tradename
Montage®
technique(s)
molecular cloning: suitable (BAC prep), molecular cloning: suitable (plasmid miniprep)
application(s)
cannabis testing
shipped in
ambient
General description
Application
All
Preparation Note
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| technique(s) molecular cloning: suitable (BAC prep), molecular cloning: suitable (plasmid miniprep) | technique(s) molecular cloning: suitable (BAC prep), molecular cloning: suitable (plasmid miniprep) | technique(s) molecular cloning: suitable (plasmid miniprep), molecular cloning: suitable (BAC prep) | technique(s) molecular cloning: suitable (plasmid miniprep), molecular cloning: suitable (BAC prep) |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| manufacturer/tradename Montage® | manufacturer/tradename Montage® | manufacturer/tradename Montage® | manufacturer/tradename Montage® |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| packaging pkg of 500 mL | packaging pkg of 500 mL | packaging pkg of 0.9 mL | packaging pkg of 500 mL |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
nwg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?