Przejdź do
KX0010
Odczynnik wolumetryczny Karla Fischera
Synonim(y):
carl fischer
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352401
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
technique(s)
Karl-Fischer titration: suitable
transition temp
flash point 33.3 °C
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
Application
KX0010-7, KX0010-6 i KX0010-4 są pakowane w szklane butelki powlekane folią 38/430.
Analysis Note
Kolor: Ciemnoczerwono-brązowy
Postać: Płyn
Miano (mg wody na mL): 5.0mg/mL min
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT RE 2 - STOT SE 1
target_organs
Immune system, thymus, Thyroid
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
91.9 °F
flash_point_c
33.3 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
109-86-4
CAS No.
109-86-4
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?