Nazwa produktu
Opticap® XLT 20 CapsuleMedia: Millipore Express® SHR 0.1 µm, Chemistry: Hydrophilic Polyethersulfone (PES)Inlet: 1-1/2 in. Sanitary FlangeOutlet: 5/8 in. Hose BarbT-lineMax Operating Pressure: 80 psi @ 25 °C
Quality Segment
material
polyester support, polypropylene device, polypropylene housing, polypropylene vent cap, silicone seal
reg. compliance
meets FDA 21 CFR 177-182 (all component materials)
sterility
non-sterile
sterilization compatibility
gamma compatible
product line
Opticap® XLT 20
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millipore Express®
parameter
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward), 1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C, 100 psi max. differential pressure (6.9 bar) (intermittent), 2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent), 2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C, 25 °C max. inlet temp., 5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward), 5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C, 6.9 bar max. differential pressure (100 psid) at 25 °C (Forward; intermittent), 6.9 bar max. inlet pressure (100 psi) at 23 °C (intermittent), 80 psi max. differential pressure (5.5 bar) (continuous), 80 psig max. inlet pressure
technique(s)
sterile filtration: suitable
cartridge nominal length
20 in. (50 cm)
device L
62.5 cm (24.6 in.)
device size
20 in.
filter diam.
10.7 cm (4.2 in.)
filter filtration area
1.37 m2 (14.8 ft2)
impurities
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction), <0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (sample aqueous extraction)
matrix
Millipore Express® SHR
pore size
0.1 μm pore size
bubble point
≥2586 mbar (37.5 psig), nitrogen with 70/30% IPA/water
fitting
(
General description
Packaging
Preparation Note
Gamma Compatible to 45 kGy. May be autoclaved for 3 cycles of 60 min at 123 °C; not in-line steam sterilizable
Analysis Note
Other Notes
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer installation section of OPTICAP® XL Capsules and OPTICAP® XLT Capsules user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Opticap® XLT 20 CapsuleMedia: Millipore Express® SHR 0.1 µm
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Masz trudności ze znalezieniem produktu lub numeru serii/partii?
Jak znaleźć numer produktu
Podczas wyświetlania na stronie internetowej numery produktów są łączone z wielkością przesyłki / ilością (przykład: T1503-25G). Pamiętaj że w polu „Numer produktu” należy podać TYLKO numer produktu (przykład: T1503).
Przykład:
Przykłady dodatkowe:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
wpisz jako 1.000309185)
Mieć kłopoty? Poczuj się swobodnie w kontakcie Pomoc techniczna dla wsparcia