Przejdź do
IM27L
Anty-katepsyna B (Ab-1) mysie mAb (CA10)
lyophilized, clone CA10, Calbiochem®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
3140,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.43
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
CA10, monoclonal
Species reactivity:
porcine, human, bovine
Application:
Citations:
17
3140,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
CA10, monoclonal
form
lyophilized
does not contain
preservative
species reactivity
porcine, human, bovine
should not react with
rat
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
isotype
IgG2a
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Gene Information
mouse ... Ctsb(13030)
General description
Anty-katepsyna B (Ab-1), mysi monoklonalny, klon CA10, rozpoznaje ~43 kDa utajone i ~31 kDa aktywne formy katepsyny B w komórkach HepG2. Jest zatwierdzony dla WB, IF i IP.
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne wytwarzane przez immunizację myszy BALB/c określonym immunogenem i fuzję splenocytów z komórkami plazmocytoma SP2/O-NS1. Rozpoznaje ~43 kDa utajone i ~31 kDa aktywne formy katepsyny B.
Rozpoznaje ~43 kDa utajone i ~31 kDa aktywne formy katepsyny B w komórkach HepG2.
Immunogen
Człowiek
Epitop: w łańcuchu ciężkim dojrzałej katepsyny B
oczyszczona ludzka katepsyna wątrobowa B
Application
Immunoblotting (250 ng/ml)
Immunoprecypitacja (1 µg/ml)
Immunofluorescencja (patrz komentarze)
Physical form
Liofilizowany z 20 mM buforu bicabonianu amonu, 100 µg BSA (rozmiar 100 µg) lub 20 µg BSA (rozmiar 20 µg).
Preparation Note
Ponownie zawiesić liofilizowane przeciwciało w 1 ml sterylnego PBS. Liofilizowane przeciwciała powinny być ponownie zawieszone w temperaturze 4°C z okazjonalnym delikatnym mieszaniem przez co najmniej 2 godziny. Przechowywać w temperaturze 4°C do czasu rekonstytucji, a następnie przechowywać w podwielokrotnościach w temperaturze -20°C lub w temperaturze 4°C z 0,1% azydkiem. Zamrożenie podwielokrotności jest najlepsze dla długotrwałego przechowywania odtworzonego produktu. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Analysis Note
Kontrola pozytywna
Komórki Hep G2
Other Notes
Sloane, B.F. 1990. w Seminars in Cancer Biology, red. M.M. Gottesman. Vol. 1:137-152.
Barret, A.J. 1987. Trends Biochem. Sci.12, 193.
Chan, S.J., et al. 1986. Proc. Natl. Acad. Sci.USA83, 7721.
Barrett, A.J. and Kirschke, H. 1981. Meth. Enzymol.80, 535.
To przeciwciało rozpoznaje epitop na łańcuchu ciężkim dojrzałej katepsyny B i dlatego wykrywa zarówno dojrzałą, jak i pro-katepsyną B. Zgłaszano również, że działa w immunofluorescencji. Przeciwciało należy miareczkować w celu uzyskania optymalnych wyników w poszczególnych systemach.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
IM03CC43OP115
description
lyophilized, clone CA10, Calbiochem®
description
liquid, clone BC011, Calbiochem®
description
liquid, clone DH01, Calbiochem®
description
liquid, clone 2A10, Calbiochem®
species reactivity
porcine, human, bovine
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
clone
CA10, monoclonal
clone
BC011, monoclonal
clone
DH01, monoclonal
clone
2A10, monoclonal
Gene Information
mouse ... Ctsb(13030)
Gene Information
human ... CTSD(1509)
Gene Information
human ... CDH1(999)
Gene Information
human ... MDM2(4193)
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)