Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32161000
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in Chem-1 cells
manufacturer/tradename
ChemiScreen, Chemicon®
technique(s)
ligand binding assay: suitable (GTPγS), radioligand binding assay (RLBA): suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
-65 to -96°C
General description
Pełnej długości ludzki cDNA PTGER1 kodujący EP1
Prostanoidy to szereg metabolitów kwasu arachidonowego wytwarzanych w wyniku działania cyklooksygenazy, a następnie izomerazy i syntazy. Komórki szybko wydzielają prostanoidy po syntezie, po czym prostanoidy wiążą się z rodziną 8 GPCR, aby wywierać swoje działanie biologiczne (Narumiya i FitzGerald, 2001). Prostaglandyna PGE2 powoduje ból, rozszerzenie naczyń krwionośnych, immunosupresję limfocytów T, resorpcję kości i promowanie karcynogenezy. Cztery pokrewne receptory GPCR, EP1, EP2, EP3 i EP4, wiążą się z PGE2, ale różny status sprzężenia z białkiem G każdego receptora prowadzi do różnych efektów biologicznych; EP1 łączy się głównie z Gq w celu mobilizacji wapnia wewnątrzkomórkowego. EP1 wydaje się pośredniczyć w działaniu PGE2 w promowaniu powstawania zmian przedrakowych w zwierzęcych modelach raka okrężnicy (Watanabe i in., 1999). Ponadto EP1 ma hamujący wpływ na wywołane stresem agresywne i ryzykowne zachowania u myszy (Matsuoka i in., 2005). Preparaty błonowe EP1 firmy Millipore są surowymi preparatami błonowymi wykonanymi z naszych własnych stabilnych rekombinowanych linii komórkowych w celu zapewnienia wysokiego poziomu ekspresji powierzchniowej GPCR; dlatego są idealnymi narzędziami HTS do badań przesiewowych agonistów i antagonistów EP1. Preparaty błonowe wykazują Kd 14,5 nM dla[3H]-PGE2. Przy 40 nM[3H]-PGE2, 10 μg/dołek preparatu membranowego EP1 zazwyczaj daje ponad 3-krotny stosunek sygnału do tła.
Application
Preparat błonowy ludzkiego GPCR EP1 do testów wiązania radioligandów i wiązania GTPγS.
Test wiązania radioligandu i wiązanie GTPγS
Biochem/physiol Actions
GPCR Class: A
Protein Target: EP1
Target Sub-Family: Prostanoid
Features and Benefits
Warunki indukcji
Membrany są mieszane z radioaktywnym ligandem i nieznakowanym konkurentem (patrz rysunki 1 i 2 dla testowanych stężeń) w buforze wiążącym na niewiążącej 96-dołkowej płytce i inkubowane przez 1-2 godz. Przed filtracją 96-dołkowa płytka zbiorcza FC (Millipore nr kat. MAHF C1H) jest powlekana 0,33% polietylenoiminą przez 30 minut, a następnie przemywana 10 mM MES, pH 6, 1 mM EDTA, 10 mM MnCl2. Reakcja wiązania jest przenoszona na płytkę filtracyjną i płukana 3 razy (1 ml na studzienkę na płukanie) buforem płuczącym. Płytka jest suszona i liczona.
Bufor wiążący: 10 mM MES, pH 6, 1 mM EDTA, 10 mM MnCl2, przefiltrowany i przechowywany w temperaturze 4°C.
Radioligand:[3H]- PGE2. (Perkin Elmer # NET-428 )
Bufor płuczący: 10mM MES, pH 6, 1mM EDTA, 10mM MnCl2, przefiltrowany i przechowywany w temperaturze 4°C.
Jedno opakowanie zawiera wystarczającą ilość membran na co najmniej 200 testów (jednostek), gdzie jednostka to ilość membrany, która da ponad 3-krotny sygnał: tło ze znakowaną 3HPGE2.
Membrany są mieszane z radioaktywnym ligandem i nieznakowanym konkurentem (patrz rysunki 1 i 2 dla testowanych stężeń) w buforze wiążącym na niewiążącej 96-dołkowej płytce i inkubowane przez 1-2 godz. Przed filtracją 96-dołkowa płytka zbiorcza FC (Millipore nr kat. MAHF C1H) jest powlekana 0,33% polietylenoiminą przez 30 minut, a następnie przemywana 10 mM MES, pH 6, 1 mM EDTA, 10 mM MnCl2. Reakcja wiązania jest przenoszona na płytkę filtracyjną i płukana 3 razy (1 ml na studzienkę na płukanie) buforem płuczącym. Płytka jest suszona i liczona.
Bufor wiążący: 10 mM MES, pH 6, 1 mM EDTA, 10 mM MnCl2, przefiltrowany i przechowywany w temperaturze 4°C.
Radioligand:[3H]- PGE2. (Perkin Elmer # NET-428 )
Bufor płuczący: 10mM MES, pH 6, 1mM EDTA, 10mM MnCl2, przefiltrowany i przechowywany w temperaturze 4°C.
Jedno opakowanie zawiera wystarczającą ilość membran na co najmniej 200 testów (jednostek), gdzie jednostka to ilość membrany, która da ponad 3-krotny sygnał: tło ze znakowaną 3HPGE2.
Physical form
Płyn w buforze opakowaniowym: 50 mM Tris pH 7,4, 10% glicerol i 1% BSA bez konserwantów.
Metoda pakowania: Białko błonowe dostosowano do wskazanego stężenia w buforze do pakowania, szybko zamrożono i przechowywano w temperaturze -80°C.
Metoda pakowania: Białko błonowe dostosowano do wskazanego stężenia w buforze do pakowania, szybko zamrożono i przechowywano w temperaturze -80°C.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -70°C. Produkt jest stabilny przez co najmniej 6 miesięcy od daty otrzymania, jeśli jest przechowywany zgodnie z zaleceniami. Nie zamrażać i nie rozmrażać.
Analysis Note
Table 1. Signal:background and specific binding values obtained in a competition binding assay with EP1 membrane prep.
SPECIFICATIONS: 1 unit = 10 μg membrane preparation
Bmax: 4.6 pmol/mg
Kd: 14.5 nM
| 10 µg/well | |
|---|---|
| Signal:Background | 4.3 |
| Specific Binding (cpm) | 724 |
SPECIFICATIONS: 1 unit = 10 μg membrane preparation
Bmax: 4.6 pmol/mg
Kd: 14.5 nM
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?