Przejdź do
HTS092M
ChemiSCREEN EP3 Przygotowanie błony receptora prostanoidowego
Human EP3 GPCR membrane preparation for Radioligand binding Assays & GTPgammaS binding.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
200 assays
Przewidywany termin wysyłki25 września 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
3350,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32161000
3350,00 zł
Przewidywany termin wysyłki25 września 2026Szczegóły
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in Chem-1 cells
manufacturer/tradename
ChemiScreen, Chemicon®
technique(s)
ligand binding assay: suitable (GTPγS), radioligand binding assay (RLBA): suitable
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
-65 to -96°C
Gene Information
human ... PTGER3(5733)
General description
Pełnej długości ludzki PTGER3 cDNA kodujący wariant splicingowy 6 EP3
Prostanoidy wiążą się z rodziną 8 GPCR, wywierając swoje działanie biologiczne (Narumiya i FitzGerald, 2001). Prostaglandyna PGE2 powoduje ból, rozszerzenie naczyń krwionośnych, immunosupresję limfocytów T, resorpcję kości i promowanie karcynogenezy. Cztery pokrewne receptory GPCR, EP1, EP2, EP3 i EP4, wiążą się z PGE2, ale różny status sprzężenia z białkiem G każdego receptora prowadzi do różnych efektów biologicznych. Dalsza różnorodność jest generowana przez alternatywny splicing; ludzki gen dla EP3 generuje 9 alternatywnie splicowanych mRNA kodujących 8 izoform EP3 (Kotani i in., 1997). Te izoformy EP3 różnią się sekwencją na ich C-końcach i różnią się zdolnością do łączenia się z Gs, Gq lub Gi (Kotani i in., 1995). EP3 jest wymagany do gorączki indukowanej przez pirogeny, odpowiedź od dawna przypisywana prostaglandynom przez przeciwgorączkowe działanie aspiryny i innych inhibitorów COX (Ushikubi i in., 1998). Preparaty błonowe EP3 firmy Chemicon są surowymi preparatami błonowymi wykonanymi z naszych zastrzeżonych stabilnych rekombinowanych linii komórkowych w celu zapewnienia wysokiego poziomu ekspresji powierzchniowej GPCR; dlatego są idealnymi narzędziami HTS do badań przesiewowych antagonistów interakcji EP3 i jego ligandów. Preparaty błonowe wykazują Kd 1,56 nM dla [3H]-PGE2. Przy 1,5 nM [3H]-PGE2, preparaty membranowe EP3 o stężeniu 5 µg/dobę i 10 µg/dobę zazwyczaj dają odpowiednio ponad 10- i 20-krotny stosunek sygnału do tła.
Application
Test wiązania radioligandu i wiązanie GTPS.
Biochem/physiol Actions
GPCR Class: A
Protein Target: EP3
Target Sub-Family: Prostanoid
Features and Benefits
Warunki indukcji
Membrany są mieszane z radioaktywnym ligandem i nieznakowanym konkurentem (patrz rysunki 1 i 2 dla badanych stężeń) w buforze wiążącym na niewiążącej 96-dołkowej płytce i inkubowane przez 1-2 h. Przed filtracją 96-dołkowa płytka filtracyjna GF/C jest powlekana 0,33% polietylenoiminą przez 30 min, a następnie przemywana 50 mM HEPES, pH 7,4, 0,5% BSA. Reakcja wiązania jest przenoszona na płytkę filtracyjną i przemywana 3 razy (1 ml na studzienkę na przemywanie) buforem do przemywania. Płytka jest suszona i liczona.
Bufor wiążący: 50 mM Tris, pH 7,4, 10 mM MgCl2, 1 mM EDTA, filtrowany i przechowywany w temperaturze 4°C.
Radioligand:[3H] PGE2 (Perkin Elmer#:NET-428 )
Bufor płuczący: 50 mM Tris, pH 7,4, filtrowany i przechowywany w temperaturze 4°C.
Physical form
Jedno opakowanie zawiera membrany wystarczające na co najmniej 200 testów (jednostek), gdzie jednostka to ilość membrany, która da ponad 10-krotny stosunek sygnału do tła ze znakowaną 3H PGE2 przy 1,5 nM.
Płyn w buforze opakowaniowym: 50 mM Tris pH 7,4, 10% glicerol i 1% BSA bez konserwantów.
Metoda pakowania: Białko błonowe dostosowano do 0,5 mg/ml w 1 ml buforu do pakowania, szybko zamrożono i przechowywano w temperaturze -80°C.
Preparation Note
Przechowywać zamrożone w temperaturze -70°C przez okres do 2 lat. Nie zamrażać i nie rozmrażać.
Analysis Note
Signal:background and specific binding values obtained in a competition binding assay with varying amounts of EP3 membrane prep:
10 µg/well5 µg/well
Signal:Background 38 21
Specific Binding (cpm) 6,386 4,053
Specifications:
1 unit = 10 μg
Bmax: 15.0 pmol/mg
Kd: 1.56 nM
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HTS185MHTS022MHTS084M
description
Human EP3 GPCR membrane preparation for Radioligand binding Assays & GTPgammaS binding.
description
Human EP2 GPCR membrane preparation for Radioligand binding Assays & GTPγS binding.
description
-
description
Human BB2 GPCR membrane preparation for Radioligand binding Assays & GTPγS binding.
recombinant
expressed in Chem-1 cells
recombinant
expressed in Chem-1 cells
recombinant
expressed in Chem-1 cells
recombinant
expressed in Chem-1 cells
storage temp.
-65 to -96°C
storage temp.
-65 to -96°C
storage temp.
-
storage temp.
-65 to -96°C
manufacturer/tradename
Chemicon®, ChemiScreen
manufacturer/tradename
ChemiScreen, Chemicon®
manufacturer/tradename
ChemiScreen, Chemicon®
manufacturer/tradename
Chemicon®, ChemiScreen
NCBI accession no.
NM_198719.1, NM_198712.2, NM_198716.1, NM_198718.1, NM_198717.1, NM_198714.1, NM_198713.1, NM_000957.2, NM_198715.2
NCBI accession no.
NM_000956.2
NCBI accession no.
NM_019888.2
NCBI accession no.
-
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
dry ice
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)