Przejdź do
HTS063M
ChemiSCREEN Preparat błonowy Rekombinowany ludzki receptor wolnych kwasów tłuszczowych GPR43
Human FFA2 / GPR43 GPCR membrane preparation for Radioligand binding Assays & GTPγS binding.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
200 units
Przewidywany termin wysyłki09 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2530,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
NACRES:
NA.84
eCl@ss:
32161000
2530,00 zł
Przewidywany termin wysyłki09 czerwca 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in Chem-1 cells
manufacturer/tradename
ChemiScreen, Chemicon®
technique(s)
ligand binding assay: suitable (GTPγS), radioligand binding assay (RLBA): suitable
GenBank accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
-65 to -96°C
General description
GPR43 to GPCR, który wraz z GPR41 jest aktywowany przez krótkołańcuchowe kwasy karboksylowe: mrówczan, octan, propionian, maślan i pentanian. Neutrofile i inne leukocyty selektywnie wyrażają GPR43, a GPR43 pośredniczy w przepływie wapnia i chemotaksji w tych komórkach poprzez sprzężenie zarówno z Gq, jak i Gi (Brown i in., 2003; Le Poul i in., 2003). Preparaty błonowe GPR43 firmy Millipore są surowymi preparatami błonowymi wykonanymi z naszych zastrzeżonych stabilnych rekombinowanych linii komórkowych w celu zapewnienia wysokiego poziomu ekspresji powierzchniowej GPCR; dlatego są idealnymi narzędziami HTS do badań przesiewowych interakcji GPR43 z jego ligandami. Linia komórkowa wykazuje odpowiedź wapniową z EC50s 11.8μM dla propionianu sodu. Preparaty błonowe wykazują EC50 40,7 μM dla propionianu sodu w teście wiązania GTPγS.
Ludzki cDNA GPR43 o pełnej długości
Application
Test wiązania radioligandu i wiązanie GTPγS
Biochem/physiol Actions
GPCR Class: A
Protein Target: FFA2 / GPR43
Target Sub-Family: Free Fatty Acid
Features and Benefits
Warunki indukcji
Membrany są permeabilizowane przez dodanie saponiny do równego stężenia masowego, a następnie mieszane z[35S]-GTPγS (końcowe stężenie 0,3 nM) w 20 mM HEPES, pH 7,4/100 mM NaCl/10 mM MgCl2/0,5 μM GDP w niewiążącej 96-dołkowej płytce. Nieznakowany propionian sodu dodano do końcowego stężenia wskazanego na rysunku 1 (końcowa objętość 100 μL) i inkubowano przez 30 minut w temperaturze 30°C. Reakcja wiązania jest przenoszona na płytkę filtracyjną GF/B (Millipore MAHF B1H) uprzednio zwilżoną wodą. Płytka jest płukana 3 razy (1 ml na studzienkę na płukanie) zimnym 10 mM fosforanem sodu, pH 7,4, a następnie suszona i liczona.
Jedna fiolka zawiera wystarczającą ilość membran dla co najmniej 200 testów (jednostek), gdzie jedna jednostka to ilość membrany, która da więcej niż 1000 cpm specyficznego wiązania [35S]-GTPγS stymulowanego propionianem sodu.
Oczekuje się, że preparat błonowy GPR43 będzie funkcjonalny w teście wiązania radioligandu; jednak użytkownik końcowy będzie musiał określić optymalny ligand znakowany radioligandem do stosowania z tym produktem.
Physical form
Płyn w buforze opakowaniowym: 50 mM Tris pH 7,4, 10% glicerol i 1% BSA bez konserwantów.
Metoda pakowania: Białko błonowe dostosowano do 1 mg/ml w buforze opakowaniowym i dozowano w ilości 1 ml/fiolkę. Fiolki były szybko zamrażane i przechowywane w temperaturze -80°C.
Preparation Note
Przechowywać zamrożone w temperaturze -70°C przez okres do 2 lat. Nie zamrażać i nie rozmrażać.
Analysis Note
1 unit = 5 μg
EC50 in GTPγS binding assay by sodium propionate: ~ 40.7 μM
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HTS071MHTS097MHTS160M
UniProt accession no.
O15552
UniProt accession no.
Q99788
UniProt accession no.
Q99500
UniProt accession no.
P32247
technique(s)
ligand binding assay: suitable (GTPγS), radioligand binding assay (RLBA): suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable (GTPγS), radioligand binding assay (RLBA): suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable (GTPγS), radioligand binding assay (RLBA): suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable (GTPγS), radioligand binding assay (RLBA): suitable
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
-65 to -96°C
storage temp.
-65 to -96°C
storage temp.
-65 to -96°C
storage temp.
-
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2