Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
2 units | Przewidywany termin wysyłki03 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 3280,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3280,00 zł
Przewidywany termin wysyłki03 czerwca 2026Szczegóły
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in Chem-1 cells
form
liquid
manufacturer/tradename
ChemiScreen, Chemicon®
technique(s)
ligand binding assay: suitable (GTPγS), radioligand binding assay (RLBA): suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
General description
Application
Biochem/physiol Actions
- Klasa GPCR: A
- Białko docelowe: NMU1
- Podrodzina docelowa: Neuromedin U
Features and Benefits
Bufor wiążący: 50 mM Hepes, pH 7,4, 5 mM MgCl2, 1 mM CaCl2, 0,2% BSA, filtrowany i przechowywany w temperaturze 4°C.
Radioligand:[125I]-neuromedyna U25 (Perkin Elmer # NEX383)
Bufor płuczący: 50 mM Hepes, pH 7,4, 500 mM NaCl, 0,1% BSA, filtrowany i przechowywany w temperaturze 4°C.
Physical form
Płyn w buforze do pakowania:
Preparation Note
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source human | biological source human | biological source human | biological source human |
| recombinant expressed in Chem-1 cells | recombinant expressed in Chem-1 cells | recombinant expressed in Chem-1 cells | recombinant expressed in Chem-1 cells |
| technique(s) ligand binding assay: suitable (GTPγS), radioligand binding assay (RLBA): suitable | technique(s) ligand binding assay: suitable (GTPγS), radioligand binding assay (RLBA): suitable | technique(s) ligand binding assay: suitable (GTPγS), radioligand binding assay (RLBA): suitable | technique(s) ligand binding assay: suitable (GTPγS), radioligand binding assay (RLBA): suitable |
| form liquid | form - | form - | form - |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2