Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Przewidywany termin wysyłki05 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 24 240,00 zł |
Informacje o tej pozycji
24 240,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 czerwca 2026Szczegóły
General description
Physical form
Analysis Note
Actinomycin D. Typically <0.9 ng/mL ED50.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay >95% (SDS-PAGE) | assay >98% (SDS-PAGE and HPLC) | assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay >95% (SDS-PAGE) |
| storage temp. −20°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| impurities <0.1 μg/mg protein endotoxin (<1 EU/μg) | impurities <0.1 μg/mg protein endotoxin (<1EU/μg) | impurities ≤1.00 EU/μg endotoxin | impurities <0.1 μg/mg protein endotoxin (1 EU/μg) |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in wet ice | shipped in - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under HumanKine® TNF alpha, Human Recombinant Xeno-Free
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c