Przejdź do
FX0415
Roztwór formaldehydu
36%
Synonim(y):
Formaldehyde Solution, Formalin, Formaldehyde
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CH2O
Masa cząsteczkowa:
30.03
UNSPSC Code:
12352501
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
liquid
concentration
≥36%
color
APHA: ≤10
transition temp
flash point 60 °C
application(s)
histology
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
Application
36%
Utrwalacz stosowany w histopatologii, sam lub w różnych mieszaninach.
Analysis Note
Kwasowość: Do zaliczenia testu
Assay: 36% min
Kolor (APHA): 10 max
Opis: Do zaliczenia testu
Postać: Klarowna ciecz
Identyfikacja: Pozytywny wynik testu
Rozpuszczalność: Pozytywny wynik testu
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Roztwór formaldehydu
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
target_organs
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
140.0 °F - closed cup
flash_point_c
60 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
50-00-0 + 67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Does Formalin solution contain any methanol?
    1 answer
    1. Yes, this product contains methanol at a concentration of 10 - 20%, as cited in the product Safety Data Sheet.