Przejdź do
FCMAB288A6
Milli-Mark® Anti-Ubiquitin Antibody, Lys63-Specific-Alexa Fluor647, klon Apu3
clone Apu3, Milli-Mark®, from rabbit
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.45
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
ALEXA FLUOR 647
Clone:
Apu3, monoclonal
Application:
FACS
Citations:
-
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
ALEXA FLUOR 647
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
Apu3, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Milli-Mark®
technique(s)
flow cytometry: suitable
isotype
IgG
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... UBB(7314)
General description
Łańcuchy poliubikwitynowe połączone przez resztę Lys48 ubikwityny są najczęściej związane z białkami przeznaczonymi do degradacji proteosomalnej. W przeciwieństwie do tego, łańcuchy poliubikwityny połączone przez resztę Lys63 ubikwityny (Ub) są związane z funkcjami nieproteolitycznymi, takimi jak transdukcja sygnału. Łańcuchy poli-Ub połączone przez resztę Lys63 łączą składniki sygnalizacji NFκB w wysoce regulowany sposób, a dowody genetyczne wskazują na udział łańcuchów Ub połączonych przez resztę Lys63 w odpowiedzi na stres i naprawie DNA. Badania na drożdżach sugerują, że łańcuchy Ub związane z Lys63 stymulują endocytozę.
Masa cząsteczkowa jest różna.
Immunogen
Zastosowanym immunogenem była di-ubikwityna połączona z Lys63.
Application
To przeciwciało Milli-Mark Anti-Ubiquitin Antibody, Lys63-Specific-Alexa Fluor647, klon Apu3 zostało zatwierdzone do stosowania w FC do wykrywania ubikwityny.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje ubikwitynę związaną z Lys63. Nie rozpoznaje ubikwityny związanej z Lys48 ani wolnej ubikwityny.
Physical form
Oczyszczona rekombinowana królicza monoklonalna IgG1 sprzężona z Alexa Fluor 647 w PBS z 0,1% azydkiem sodu i 15 mg/ml BSA.
Analysis Note
Evaluated by flow cytometry using HeLa cells
Legal Information
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
MILLI-MARK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABS486MABS451FCMAB101A4
description
clone Apu3, Milli-Mark®, from rabbit
description
clone 2G7B8, from mouse
description
clone LUB9, from mouse
description
clone Bu-1, Milli-Mark®, from mouse
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
clone
Apu3, monoclonal
clone
2G7B8, monoclonal
clone
LUB9, monoclonal
clone
Bu-1, monoclonal
conjugate
ALEXA FLUOR 647
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
ALEXA FLUOR 488
Gene Information
human ... UBB(7314)
Gene Information
human ... UBB(7314)
Gene Information
human ... UBC(7316)
Gene Information
-
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Co się dzieje?
WGK 2
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)