Merck
FCMAB250A4
Milli-Mark® Przeciwciało anty-Bcl-2, Alexa Fluor488, klon AW604
clone AW604, Milli-Mark®, from mouse
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
ALEXA FLUOR 488
Clone:
AW604, monoclonal
Application:
FACS
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
ALEXA FLUOR 488
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
AW604, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Milli-Mark®
technique(s)
flow cytometry: suitable
isotype
IgG2a
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... BCL2(596)
General description
26 kDa Obliczono
Bcl-2 hamuje apoptozę w różnych systemach komórkowych, w tym w zależnych od czynników komórkach limfohematopoetycznych i nerwowych. Bcl-2 reguluje również śmierć komórki poprzez kontrolowanie przepuszczalności błony mitochondrialnej i wydaje się funkcjonować w systemie pętli sprzężenia zwrotnego z kaspazami. Wydaje się, że hamuje aktywność kaspaz poprzez zapobieganie uwalnianiu cytochromu c z mitochondriów i/lub poprzez wiązanie się z czynnikiem aktywującym apoptozę (APAF-1). Dalsze zrozumienie, w jaki sposób Bcl-2 funkcjonuje i współdziała z innymi białkami w celu promowania lub hamowania apoptozy, może prowadzić do nowych metod leczenia raka, zaburzeń neurologicznych i chorób autoimmunologicznych.
Immunogen
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu Bcl-2
Application
To przeciwciało Milli-Mark Bcl-2 zostało zatwierdzone do stosowania w systemie Flow do wykrywania białka Milli-Mark Bcl-2.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
BCL2 & Inhibition
Biochem/physiol Actions
Przeciwciało rozpoznaje Bcl-2.
Physical form
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG2a sprzężona z Alexa Fluor 488 w PBS z 0,1% azydkiem sodu i 15 mg/ml BSA.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać w lodówce w temperaturze 2-8 °C, chroniąc przed światłem, w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Komórki Jurkat
Evaulated by flow cytometery using Jurkat cells.
Legal Information
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
MILLI-MARK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Alexa Fluor is a registered trademark of Molecular Probes, Inc.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c