Przejdź do
FCMAB243P
Przeciwciało anty-mysie IFN gamma -PE, klon XMG1.2
clone XMG1.2, from rat, PE
Synonim(y):
IFN-gamma
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 tests
Przewidywany termin wysyłki03 września 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1490,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
PE
Clone:
XMG1.2, monoclonal
Application:
FACS
Citations:
-
1490,00 zł
Przewidywany termin wysyłki03 września 2026Szczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rat
Quality Segment
conjugate
PE
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
XMG1.2, monoclonal
species reactivity
mouse
technique(s)
flow cytometry: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Ifng(15978)
General description
18 kDa Obliczono
Interferon gamma jest wytwarzany przez limfocyty aktywowane przez określone antygeny lub mitogeny. IFN-gamma, oprócz aktywności przeciwwirusowej, odgrywa ważną rolę w kilku funkcjach immunoregulacyjnych. Jest silnym aktywatorem makrofagów, ma działanie antyproliferacyjne na transformowane komórki i może nasilać działanie przeciwwirusowe i przeciwnowotworowe interferonów typu I.
Immunogen
Rekombinowane białko odpowiadające eksprymowanemu w E.coli, rekombinowanemu mysiemu IFN-γ.
Application
Wykrywaj mysi IFN gamma za pomocą tego przeciwciała anty-mysi IFN gamma -PE, klon XMG1.2 zatwierdzony do stosowania w FC.
Research Category
Inflammation & Immunology
Research Sub Category
Immunological Signaling
Biochem/physiol Actions
Przeciwciało rozpoznaje interferon gamma.
Physical form
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1κ sprzężona z PE w PBS z 0,1% azydkiem sodu i 15 mg/ml BSA.
Affinity purified
Preparation Note
Przechowywać w lodówce w temperaturze 2-8 °C, chroniąc przed światłem, w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Komórki Mick-1
Evaluated by flow cytometry using Mick-1 cells
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABF1519MABF1520MABF151D
description
clone XMG1.2, from rat, PE
description
clone XMG1.2, from rat, PE-Cy7
description
clone XMG1.2, from rat, PE-Cy7
description
clone XMG1.2, from rat, FITC conjugate
biological source
rat
biological source
rat
biological source
rat
biological source
rat
conjugate
PE
conjugate
PE-Cy7
conjugate
PE-Cy7
conjugate
FITC conjugate
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
Gene Information
mouse ... Ifng(15978)
Gene Information
mouse ... Ifng(15978)
Gene Information
mouse ... Ifng(15978)
Gene Information
mouse ... Ifng(15978)
clone
XMG1.2, monoclonal
clone
XMG1.2, monoclonal
clone
XMG1.2, monoclonal
clone
XMG1.2, monoclonal
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)