Merck
FCMAB209F
Milli-Mark® Przeciwciało anty-CD79β-FITC, klon SN8
clone SN8, Milli-Mark®, from mouse
Synonim(y):
B-cell antigen receptor complex-associated protein beta chain, Ig-beta, B-cell-specific glycoprotein B29, Immunoglobulin-associated B29 protein
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.44
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
FITC conjugate
Clone:
SN8, monoclonal
Application:
FACS
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
SN8, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Milli-Mark®
technique(s)
flow cytometry: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CD79B(974)
General description
36 kDa
CD79beta ogranicza się do linii komórek B i występuje w komórkach pro-B przed rearanżacją genu łańcucha ciężkiego Ig, ale po ekspresji CD79alfa. Przeciwciało reaguje z epitopem na zewnątrzkomórkowej domenie CD79 (Yoshida, 1995). Przeciwciało anty-CD79beta, SN8, zostało włączone do Piątych Międzynarodowych Warsztatów i Konferencji na temat Antygenów Różnicowania Ludzkich Leukocytów, a badania przeprowadzone przez wiele laboratoriów potwierdziły jego reaktywność z CD79beta (Engel, 1995; Persin, 1995).
Application
Przeciwciało Milli-Mark Anti-CD79β-FITC, klon SN8 wykrywa poziom CD79β i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w FC.
Biochem/physiol Actions
Przeciwciało rozpoznaje ludzki antygen CD79b.
Analysis Note
Evaluated by flow cytometry using human lymphocytess
Legal Information
MILLI-MARK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)