Przejdź do zawartości
FCMAB204F
Milli-Mark® Przeciwciało anty-CD66abce-FITC, klon Kat4c
clone Kat4c, Milli-Mark®, from mouse
Synonim(y):
Carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 1, Biliary glycoprotein 1, BGP-1
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.44
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
FITC conjugate
Clone:
Kat4c, monoclonal
Application:
FACS
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
Kat4c, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Milli-Mark®
technique(s)
flow cytometry: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CEACAM1(634)
General description
Przeciwciała przeciwko CD66 rozpoznają rodzinę białek antygenu rakowo-płodowego (CEA) i mogą być dalej charakteryzowane przez reaktywność z jednym lub więcej członkami rodziny oznaczonymi małą literą po CD66: np. CD66a (BGP), CD66b (CGM6, CD67), CD66c (NCA), CD66d (CGM1), CD66e (CEA), CD66f (glikoproteina specyficzna dla ciąży (PSG)) (Turni, 2002; Skubitz, 1993).
Application
Wykrywaj CD66abce przy użyciu tego przeciwciała Milli-Mark Anti-CD66abce-FITC, klon Kat4c zatwierdzony do stosowania w FC.
Research Category
Inflammation & Immunology
Research Sub Category
Immunoglobulins & Immunology
Biochem/physiol Actions
Przeciwciało rozpoznaje ludzki antygen CD66.
Physical form
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1 sprzężona z FITC w 0,05 M buforze Tris-HCl z 1% BSA, azydkiem sodu w stężeniu 0,097% przy pH 7,2.
Protein A purified
Preparation Note
Przechowywać w lodówce w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania. Chronić przed światłem w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez 6 miesięcy od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
PBMC
Evaluated by flow cytometry using human PBMCs
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
MILLI-MARK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)