Przejdź do
FCMAB108A4
Przeciwciało anty-fosfo-SMC1 (Ser957), klon 5D11G5 Alexa Fluor 488
clone 5D11G5, from mouse, ALEXA FLUOR 488
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 tests
Przewidywany termin wysyłki22 lipca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1350,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
ALEXA FLUOR 488
Clone:
5D11G5, monoclonal
Application:
FACS, WB
Citations:
-
1350,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 lipca 2026Szczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
ALEXA FLUOR 488
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
5D11G5, monoclonal
species reactivity
human, Xenopus, bovine
technique(s)
flow cytometry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer957)
Gene Information
human ... SMC1A(8243)
General description
150kDa Obliczono
Białka SMC (strukturalne utrzymanie chromosomów) są zaangażowane w spójność chromosomów podczas cyklu komórkowego i w naprawę DNA. ATM fosforyluje SMC1 na Ser957 i Ser966 zarówno in vitro, jak i in vivo. Fosforylowane SMC1 jest częścią kompleksu, który działa jako efektor zarówno w gałęzi ATM/NBS1, jak i gałęzi ATR/MSH2 punktu kontrolnego fazy S.
Immunogen
Epitop: Fosforylowany przy i wokół Ser957
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu SMC1 fosforylowanemu w Ser957
Application
To przeciwciało anty-fosfo-SMC1 (Ser957), klon 5D11G5 Alexa Fluor 488 jest zatwierdzone do stosowania w WB, FC do wykrywania fosfo-SMC1 (Ser957).
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Biochem/physiol Actions
Przeciwciało rozpoznaje fosforylację SMC1 przy Ser957.
Przewidywana reakcja krzyżowa z ksenopusem i bydłem na podstawie homologii sekwencji
Physical form
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1 sprzężona z Alexa Flour 488 w PBS z 0,1% azydkiem sodu i 15 mg/ml BSA.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać w lodówce w temperaturze 2-8°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy od daty otrzymania. Chronić przed światłem.
Analysis Note
Kontrola
Komórki HeLa
Evaluated by Flow Cytometry with Hela Cells
Legal Information
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
WH0008243M1SAB5700325MAB19562X
description
clone 5D11G5, from mouse, ALEXA FLUOR 488
description
clone 1B9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
description
-
description
clone D4B5, Chemicon®, from mouse
Gene Information
human ... SMC1A(8243)
Gene Information
human ... SMC1A(8243)
Gene Information
human ... SMC1A(8243)
Gene Information
human ... LAMC2(3918)
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
clone
5D11G5, monoclonal
clone
1B9, monoclonal
clone
polyclonal
clone
D4B5, monoclonal
conjugate
ALEXA FLUOR 488
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
ALEXA FLUOR 488
species reactivity
human, Xenopus, bovine
species reactivity
human
species reactivity
rat, human, mouse
species reactivity
human
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
wgk
WGK 2
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)